Merck
Strona głównaKalibracja, kwalifikacja i walidacjaZnaczenie standaryzacji roztworów wolumetrycznych
Znaczenie standaryzacji roztworów wolumetrycznych
Bettina Straub-Jubb, Merck
Tzw. określenie miana lub standaryzacja roztworu wolumetrycznego używanego do miareczkowania jest jednym z najważniejszych warunków wstępnych uzyskania wiarygodnych i przejrzystych wyników miareczkowania. Dokładne i wiarygodne wyniki miareczkowania są osiągalne tylko wtedy, gdy pracujemy z dokładnym stężeniem roztworu wolumetrycznego.
Znane jest nominalne stężenie roztworu wolumetrycznego używanego jako titrant w procesie miareczkowania. Stężenie to może różnić się od stężenia rzeczywistego z powodu różnych czynników. Konieczność określenia rzeczywistego stężenia za pomocą wzorca miareczkowego jest istotna dla uzyskania prawidłowych wyników miareczkowania.
Proces miareczkowania
Grafika strzałkowa dla procesu miareczkowania
1. Przygotowanie próbki
Przygotowanie lub rozpuszczenie próbki w celu uzyskania wolnych jonów do reakcji stechometrycznej przed miareczkowaniem.
2. Określanie miana
Tak zwana standaryzacja systemu miareczkowania w celu skorygowania niepewności pomiaru za pomocą przyrządu, roztworu wolumetrycznego, obsługi, temperatury w laboratorium i wagi.
3. Miareczkowanie próbki
Ostatnim etapem procesu miareczkowania jest miareczkowanie rozpuszczonej próbki roztworem wolumetrycznym o dokładnie znanym stężeniu.
Oznaczanie miana
Miano definiuje się jako iloraz nominalnego stężenia roztworu objętościowego i stężenia rzeczywistego. Obliczony współczynnik jest następnie wykorzystywany jako współczynnik korekcji titranta. Zmierzona wartość miana jest mnożona przez stężenie nominalne.
Miano = c (x) / c~ (X)
c = c~(x) × miano
Miano = współczynnik
c = rzeczywiste stężenie molowe roztworu objętościowego
c~ = nominalne stężenie molowe roztworu wolumetrycznego
Na proces miareczkowania mają wpływ następujące czynniki:
  • Metoda pomiaru
  • Instrument (niepewność instrumentu/ścieranie biurety)
  • Elektrody (niepewność elektrody/zmiana elektrod)
  • Obsługa
  • Waga (błąd ważenia)
  • Temperatura
  • Roztwór wolumetryczny (zmiana stężenia poprzez zmianę, dwutlenek węgla, odparowanie wody/rozpuszczalnika)
Wszystkie wymienione punkty można wyeliminować poprzez określenie miana jako współczynnika korygującego.
Ważne jest, aby dokładnie zdefiniować zarówno metodę próbki, jak i metodę miana, aby uzyskać prawidłowe wyniki miareczkowania i miana. Sam przyrząd może się nieznacznie różnić, podobnie jak biureta, która może zmienić objętość, szczególnie w przypadku roztworów alkalicznych; dlatego też oznaczanie miana musi być wykonywane za pomocą tego samego przyrządu, który został użyty do oznaczania próbki. W zależności od użytkowania i obróbki elektrod, ich żywotność i dokładność mogą się różnić. Wyrafinowane rozróżnienie w obsłudze może również wpływać na wyniki. Inną ważną różnicą jest zmiana objętości roztworu wolumetrycznego w różnych temperaturach. Wpływ temperatury na roztwór wodny wynosi 0,02% na stopień, a na roztwory organiczne 0,1% na stopień. Preferowana jest praca w klimatyzowanym laboratorium. Ważna jest również dokładność wagi i procesu ważenia. Ważona porcja substancji musi być wystarczająco duża, aby uzyskać prawidłowy wynik miana. W idealnym przypadku, jeśli stężenie roztworu wolumetrycznego jest dość niskie, można również przygotować roztwór wzorca wolumetrycznego i odważyć większą ilość wzorca, co zmniejsza błąd ważenia.
Stabilność samych titrantów jest różna i zależy od warunków przechowywania. Ogólnie można stwierdzić, że roztwory alkaliczne i Titriplex® są mniej stabilne niż roztwory kwaśne. Roztwory alkaliczne, na przykład, absorbują dwutlenek węgla z otoczenia i ich stężenie może się szybko zmieniać. Roztwory jodu i nadmanganianu potasu są wrażliwe na światło. Roztwór siarczanu żelaza(II) dwuamonowego jest dość niestabilnym roztworem objętościowym i wymaga częstszego oznaczania stężenia. To tylko kilka przykładów.
Aby skompensować wszystkie te wpływy w procesie miareczkowania, zaleca się regularne oznaczanie miana. Częstotliwość zależy od rodzaju roztworów i warunków panujących w laboratorium. Używając opakowania Titripac® sam roztwór jest stabilny i nie ma na niego wpływu zmiana, dwutlenek węgla, odparowanie wody lub rozpuszczalnika ani drobnoustroje. Dzięki Titripac® można zmniejszyć częstotliwość oznaczania miana. Zaleca się wykonywanie oznaczenia miana zawsze po otwarciu nowej butelki lub pojemnika Titripac®. W zależności od stabilności roztworów i warunków panujących w laboratorium, czas pomiędzy kolejnymi oznaczeniami miana może być definiowany indywidualnie przez użytkownika. Wzorce objętościowe Certipur® są substancjami stałymi o wysokiej czystości oznaczanymi za pomocą dokładnych testów i są bezpośrednio identyfikowalne z wzorcami objętościowymi NIST (National Institute of Standards and Technology Gaithersburg, USA). Są one zalecane do dokładnego oznaczania miana. Ważne jest, aby wysuszyć je przed użyciem.
Wzorzec objętościowy Certipur<sup>®</sup>
Wzorzec objętościowy Certipur®
Roztwór objętościowy Titripur<sup>®</sup>
Roztwór objętościowy Titripur®
Wnioski
Podstawą każdej dokładnej i niezawodnej metody miareczkowania są wysokiej jakości roztwory wolumetryczne i dokładne wzorce o wysokiej czystości do prawidłowego i niezawodnego oznaczania miana.
Portfolio Titripur® roztwór wolumetryczny składa się z wysokiej jakości rozwiązań do szerokiego zakresu zastosowań, a w połączeniu z wysokiej czystości wzorcami wolumetrycznymi Certipur® oraz indywidualnym wsparciem naszych ekspertów, procesy miareczkowania są dokładne i niezawodne.