Merck
Strona głównaProjektowanie i optymalizacja reakcjiMacmillan Organokatalizatory imidazolidynonowe
Macmillan Organokatalizatory imidazolidynonowe
Bezmetalowa kataliza asymetryczna
Opracowane przez profesora Davida MacMillana z Caltech, oparte na imidazolidynonie organokatalizatory zostały zaprojektowane jako ogólne katalizatory dla różnych asymetrycznych transformacji. Pierwsza wysoce enancjoselektywna organokatalityczna Reakcja Dielsa-Aldera z użyciem monochlorku (5S)-2,2,3-trimetylo-5-fenylometylo-4-imidazolidynonu została opisana przez MacMillana w jego pionierskiej pracy z 2000 roku (Schemat 1).1 Aktywowany jon iminowy, powstały w wyniku kondensacji imidazolidynonu i α,β-nienasyconego aldehydu, uległ reakcji z różnymi dienami dając [4+2]-cycloaddukty z doskonałą wydajnością i enancjoselektywnością.    
.
Reakcja aktywowanego jonu iminowego, powstałego w wyniku kondensacji imidazolidynonu i α,β-nienasyconego aldehydu, z różnymi dienami z otrzymaniem [4+2]-cykloadduktów z doskonałą wydajnością i enancjoselektywnością.
Schemat 1
Inne transformacje organokatalityczne, takie jak 1,3-dipolarne cykloaddycje,2 alkilacje Friedela-Craftsa,3 α-chlorowania,3 α-fluorowania,4 i wewnątrzcząsteczkowe reakcje Michaela5 zostały opisane przy użyciu katalizatorów organicznych imidazolidynonu MacMillana, wszystkie przebiegające z wysokim poziomem enancjoselektywności (Schemat 2).
Schemat blokowy pokazujący enancjoselektywność sześciu innych transformacji organokatalitycznych z użyciem organokatalizatorów imidazolidynonowych firmy MacMillan. Górny środek to cykloaddycja Dielsa-Aldera, która daje związek z 93% nadmiarem enancjomerycznym (ee). Prawy górny róg to 1,3-dipolarna cykloaddycja z >90% ee; prawy dolny róg to alkilowanie Friedela-Craftsa z >89% ee; środkowy dolny róg to α-chlorowanie z 91-95% ee; lewy dolny róg to α-fluorowanie z 91-99% ee; lewy górny róg to wewnątrzcząsteczkowa addycja Michaela, która daje związek o 97% ee.
Schemat 2
MacMillan znalazł zoptymalizowaną strukturę w (2S,5S)-(-)-2-tert-butylo-3-metylo-5-benzylo-4-imidazolidynonu do alkilowania indoli metodą Friedela-Craftsa (Schemat 3). 5,6
(2S,5S)-(-)-2-tert-butylo-3-metylo-5-benzylo-4-imidazolidynon stosowany w alkilowaniu indoli metodą Friedla-Craftsa
Schemat 3
Syntetyczna użyteczność tej koncepcji została później wykazana w całkowitej syntezie (-)-flustraminy B, biologicznie aktywnego alkaloidu zawierającego piroloindolinę (Schemat 4).7
Synteza (-)-flustraminy B z użyciem (2S,5S)-(-)-2-tert-butylo-3-metylo-5-benzylo-4-imidazolidynonu
Schemat 4
Ostatnio, fotochemiczny protokół enancjoselektywnej α-alkilacji został opracowany i zastosowany do całkowitej syntezy (-)-enterolaktonu i (-)-enterodiolu. Reakcja przebiega w obecności światła widzialnego i przy braku fotokatalizatora poprzez aktywowany światłem kompleks przeniesienia ładunku. (Schemat 5).8
Reakcja z użyciem monochlorku (5S)-2,2,3-trimetylo-5-fenylometylo-4-imidazolidynonu i światła widzialnego w celu wytworzenia (-)-enterodiolu. Reakcja przebiega w obecności światła widzialnego i przy braku fotokatalizatora za pośrednictwem aktywowanego światłem kompleksu przeniesienia ładunku.
Schemat 5
Referencje
1.
Ahrendt KA, Borths CJ, MacMillan DWC. 2000. New Strategies for Organic Catalysis:  The First Highly Enantioselective Organocatalytic Diels?Alder Reaction. J. Am. Chem. Soc.. 122(17):4243-4244. https://doi.org/10.1021/ja000092s
2.
Jen WS, Wiener JJM, MacMillan DWC. 2000. New Strategies for Organic Catalysis:  The First Enantioselective Organocatalytic 1,3-Dipolar Cycloaddition. J. Am. Chem. Soc.. 122(40):9874-9875. https://doi.org/10.1021/ja005517p
3.
Paras NA, MacMillan DWC. 2001. New Strategies in Organic Catalysis:  The First Enantioselective Organocatalytic Friedel?Crafts Alkylation. J. Am. Chem. Soc.. 123(18):4370-4371. https://doi.org/10.1021/ja015717g
4.
Beeson TD, MacMillan DWC. 2005. Enantioselective Organocatalytic ?-Fluorination of Aldehydes. J. Am. Chem. Soc.. 127(24):8826-8828. https://doi.org/10.1021/ja051805f
5.
Hechavarria Fonseca MT, List B. 2004. Catalytic Asymmetric Intramolecular Michael Reaction of Aldehydes. Angew. Chem. Int. Ed.. 43(30):3958-3960. https://doi.org/10.1002/anie.200460578
6.
Austin JF, MacMillan DWC. 2002. Enantioselective Organocatalytic Indole Alkylations. Design of a New and Highly Effective Chiral Amine for Iminium Catalysis. J. Am. Chem. Soc.. 124(7):1172-1173. https://doi.org/10.1021/ja017255c
7.
Austin JF, Kim S, Sinz CJ, Xiao W, MacMillan DWC. 2004. Enantioselective organocatalytic construction of pyrroloindolines by a cascade addition–cyclization strategy: Synthesis of (–)-flustramine B. Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.. 101(15):5482-5487. https://doi.org/10.1073/pnas.0308177101
8.
Yetra SR, Schmitt N, Tambar UK. Catalytic photochemical enantioselective α-alkylation with pyridinium salts. Chem. Sci.. 14(3):586-592. https://doi.org/10.1039/d2sc05654b