OligoEvaluator™ do obliczania Tm i analizy primerów
OligoEvaluator™ dla starterów DNA lub RNA
OligoEvaluator to narzędzie do analizy starterów oligonukleotydów. Analizuje strukturę drugorzędową, tworzenie dimerów starterów i właściwości fizyczne oligonukleotydów.
Z przyjemnością oferujemy OligoEvaluator™, nasz internetowy kalkulator sekwencji oligonukleotydów, który zapewnia wartości analizy starterów dla PCR:
- Liczba zasad
- Masa cząsteczkowa
- Współczynnik ekstynkcji
- Typ oligo
- µg/OD przy 260 nm
- Długość (pary zasad)
- Temperatura topnienia Tm (°C)
- Zawartość GC %
- Zacisk GC
- Długość przebiegu (bp)
- Secondary structure
- Primer dimer check
- BLAST sequence link
OligoEvaluator™ jest łatwy w użyciu: wybierz DNA lub RNA, wklej sekwencję i kliknij przycisk oblicz, aby narzędzie OligoEvaluator™ zwróciło wartości. Wszystkie zgłoszone właściwości są dostępne do eksportu do wygodnego szablonu Excel.
Oblicz właściwości oligo, zawiesinę i rozcieńczenie
OligoEvaluator™ składa się z trzech modułów. Wybierz analizę, aby sprawdzić pełne właściwości do 10 starterów jednocześnie. Resuspension i Dilution są oddzielnymi modułami kalkulatora w OligoEvaluator™.
| Moduły | Funkcje |
|---|---|
| Analiza | Wprowadź do 10 sekwencji jednocześnie, a narzędzie zwróci wartości dla wszystkich głównych właściwości fizycznych, takich jak masa cząsteczkowa, temperatura topnienia, struktura drugorzędowa i tworzenie dimerów starterów (informacje o strukturze drugorzędowej i tworzeniu dimerów starterów są dostarczane w prostym do interpretacji formacie tekstowym, np.g. struktura drugorzędowa--strong) |
| Resuspension | Wprowadź ilość, pożądane stężenie i masę cząsteczkową, a narzędzie zwróci objętość wody lub buforu potrzebną do ponownego zawieszenia suchego oligonukleotydu |
| Rozcieńczanie | Wprowadź stężenie podstawowe (zawiesiny), żądaną objętość końcową i żądane stężenie końcowe, a narzędzie zwróci objętość roztworu podstawowego potrzebną do rozcieńczenia |
Zaawansowane funkcje kalkulatora | |
|---|---|
| Funkcja | Opis |
| Warunki reakcji | Przegląd analizy struktury drugorzędowej i tworzenia dimerów starterów w celu sprawdzenia problematycznego składania |
| Wyszukiwanie BLAST | Sprawdzenie homologii sekwencji oligonukleotydów |
Warunki reakcji
Definicje i wartości używane w kalkulatorze OligoEvaluator™
| Parametr | Value |
|---|---|
| Oligo Concentration | Domyślna wartość = 250.0 nM. |
| Stężenie jonów jednowartościowych | Jest to stężenie wszystkich jonów jednowartościowych, np. K+, obecnych w mieszaninie reakcyjnej. K+ zachęca do annealingu poprzez zmniejszenie odpychania ładunku między ujemnie naładowanymi starterami i szkieletem matrycy. Wartość domyślna = 100,0 mM. |
| Stężenie wolnych jonów Mg++ | Jest to stężenie Mg2+ (jonów magnezu) w mieszaninie reakcyjnej. Mg2+ jest kofaktorem wymaganym przez termostabilne polimerazy DNA. Wartość domyślna = 5,0 mM. |
| Równoważnik Na[+] ogółem | Równoważnik sodu jest obliczany w następujący sposób: [Na+] = Stężenie jonów jednowartościowych + 4 × (Wolny Mg2+) 1/2 (wszystko w molarności) Wartość domyślna = 382.84 mM |
| Temperatura do obliczania energii swobodnej | Służy do obliczania energii swobodnej Gibbsa (ΔG) według wzoru: ΔG = ΔH - T ΔS. Wartość domyślna = 25,0 °C (298K). |
Jak obliczyć temperaturę annealingu startera?
OligoEvaluator™ podaje temperaturę topnienia oligos. Wystarczy wprowadzić sekwencję w module analizy kalkulatora, a wartość Tm zostanie podana w siódmej kolumnie. Temperatura wyżarzania powinna być zwykle o kilka stopni niższa od wartości Tm . Więcej szczegółowych informacji na temat temperatury topnienia można znaleźć w naszym artykule na temat Temperatura topnienia oligonukleotydów.
Produkty
Response not successful: Received status code 500