Elektronika organiczna
Organiczna elektronika wykorzystuje organiczne polimery lub małe cząsteczki do tworzenia komponentów elektronicznych dla wielu nowych obszarów zastosowań. Organiczne materiały elektroniczne są lżejsze, bardziej elastyczne i tańsze niż konwencjonalne materiały nieorganiczne na bazie krzemu. Elektronika organiczna jest bardziej energooszczędna i przyjazna dla zasobów w produkcji, użytkowaniu i utylizacji.
Małocząsteczkowa elektronika organiczna jest zwykle wytwarzana przy użyciu metod osadzania próżniowego w celu przeniesienia cienkich warstw materiałów organicznych na powierzchnię podłoża. Elektronika organiczna może być wytwarzana z przewodzących polimerów przy użyciu tanich metod przetwarzania roztworów. Polimery półprzewodnikowe mogą być rozpuszczalne i przekształcane w atrament, umożliwiając drukowanie obwodów elektronicznych bezpośrednio na dużych arkuszach z tworzywa sztucznego. Materiały te są kompatybilne z wielkopowierzchniowymi procesami produkcyjnymi typu "roll-to-roll", które można łatwo skalować w celu szybkiej produkcji przy niższych kosztach.
Nagrodzone kategorie
Wszechstronna oferta nanomateriałów węglowych, od fulerenów, po nanorurki węglowe, grafen, węglowe kropki kwantowe i nanodiamenty, które wspierają badania i rozwój w zakresie magazynowania energii, wysokowydajnej elektroniki, inteligentnych kompozytów i nowych nanoterapii.
Dostarczamy dobrze zdefiniowane materiały ciekłokrystaliczne obejmujące fazy nematyczne, cholesteryczne, smektyczne i dyskotyczne, a także polimery ciekłokrystaliczne i mezogeny ułatwiające projektowanie uporządkowanych, inteligentnych, reagujących na bodźce układów molekularnych.
Oferujemy wybór wysokiej czystości, najnowocześniejszych materiałów domieszkowych i emiterowych, materiałów gospodarza i materiałów transportujących ładunek, aby ułatwić badania nad OLED i PLED
Rozświetl swoje badania dzięki naszemu kompleksowemu portfolio materiałów fotonicznych i optycznych, w tym barwników laserowych, podczerwonych, bliskiej podczerwieni, chemiluminescencyjnych, fotochromowych, termochromowych, ftalocyjaninowych i porfirynowych, a także fotoluminescencyjnych, nieliniowych materiałów optycznych (NLO) i falowodowych.
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLEDs)
Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia elektroluminescencyjne składające się z organicznej półprzewodnikowej warstwy emisyjnej umieszczonej pomiędzy anodą, która jest naładowana dodatnio w celu wstrzykiwania dziur, a katodą, która jest naładowana ujemnie w celu wstrzykiwania elektronów, oraz warstw transportowych, które umożliwiają przepływ różnych nośników ładunku elektrycznego do półprzewodnikowej warstwy emisyjnej. Światło jest generowane bezpośrednio, gdy ładunki wstrzyknięte na elektrody rekombinują w warstwie organicznej. Diody OLED wytwarzają żywe kolory i jaśniejsze światło, zapewniając lepszy kontrast w wyświetlaczach. Ze względu na cieńsze i bardziej elastyczne właściwości materiałów organicznych, diody OLED mogą być stosowane w zakrzywionych ekranach monitorów, składanych lub zwijanych urządzeniach mobilnych oraz urządzeniach do noszenia.
Organiczne tranzystory polowe (OFETs) & Organiczne tranzystory cienkowarstwowe (OTFTs)
Organiczne tranzystory są podstawowym budulcem elastycznych układów scalonych i wyświetlaczy w wysokowydajnej elektronice. Tranzystory włączają i wyłączają zasilanie. Elektrody źródła i drenu mają bezpośredni kontakt z organicznym półprzewodnikiem. Elektroda bramki jest odizolowana od półprzewodnika przez izolator dielektryczny. Przyłożenie napięcia do bramki powoduje, że półprzewodnik staje się mniej lub bardziej przewodzący, umożliwiając lub uniemożliwiając przepływ prądu elektrycznego między źródłem a drenem. Wszystkie komponenty, począwszy od przewodników (w przypadku elektrod) i półprzewodników (w przypadku materiałów kanału aktywnego) po izolatory (w przypadku warstw dielektrycznych bramki), mogą składać się z materiałów organicznych. Tranzystory cienkowarstwowe są specjalnym rodzajem tranzystorów polowych, w których warstwy półprzewodnikowe, elektrodowe i dielektryczne są osadzane w postaci cienkich warstw na podłożu nośnym. Typowe zastosowania elektroniczne obejmują tagi RFID lub papier elektroniczny.
Organiczna fotowoltaika (OPVs)
Organiczne materiały elektroniczne mogą być również wykorzystywane jako materiały donorowe i akceptorowe do przekształcania światła w energię elektryczną w panelach słonecznych. W ogniwach OPV fotoaktywne warstwy półprzewodzących materiałów organicznych są umieszczone pomiędzy dwiema elektrodami w celu generowania fotoprądów. Ponieważ donor pochłania strumień fotonów słonecznych, materiały donorowe muszą mieć szeroką absorpcję optyczną, aby dopasować się do widma słonecznego. Organiczne materiały transportujące dziury (HTM) stosowane w perowskitowych ogniwach słonecznych okazały się szczególnie skuteczne w maksymalizacji transportu ładunku i pozyskiwaniu energii słonecznej.
Odwiedź naszą wyszukiwarkę dokumentów, aby znaleźć arkusze danych, certyfikaty i dokumentację techniczną.
Powiązane artykuły
- LEP umożliwiają szeroki zakres ważnych zastosowań, w tym czujniki, elastyczne wyświetlacze LED i urządzenia oświetleniowe, optyczne lasery pompujące i potencjalnie polimerowe lasery diodowe.
- Organiczne diody elektroluminescencyjne (OLED) to urządzenia półprzewodnikowe, które przekształcają energię elektryczną w światło. Diody OLED są uważane za technologię nowej generacji dla elastycznych wyświetlaczy o wysokiej rozdzielczości i oświetlenia półprzewodnikowego, przyciągając intensywne zainteresowanie naukowe i przemysłowe.
- Thieno[3,2-b]thiophene-based organic semiconductors exhibit high mobility, stability, and reproducibility in OFETs.
- Zastosowania technologii druku trójwymiarowego obejmują zarówno narzędzia osobiste, jak i sprzęt lotniczy.
- Polimery przewodzące, takie jak polianilina, politiofen i polifluoreny, są obecnie w centrum uwagi ze względu na ich zastosowania w elektronice organicznej i optoelektronice.
- Zobacz wszystkie (86)
Powiązane protokoły
- SAMs are versatile surface coatings for chemical resistance, bio-compatibility, sensitization, and molecular recognition for sensors and nano fabrication.
- Środki hydrolizujące deproteinują chronione pochodne tiolowe, uzyskując niestabilne wolne tiole podczas syntezy związków kompleksowych do monowarstw samoorganizujących się.
- Create durable hydrophilic PDMS surface appropriate for multiple printing applications using hydrophilic inks.
- Zobacz wszystkie (5)
Znajdź więcej artykułów i protokołów
Jak możemy pomóc
W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy o przesłanie prośby o wsparcie klienta
lub rozmowę z naszym zespołem obsługi klienta:
Email [email protected]
lub zadzwoń +1 (800) 244-1173
Dodatkowe wsparcie
- Chromatogram Search
Use the Chromatogram Search to identify unknown compounds in your sample.
- Kalkulatory i aplikacje
Web Toolbox - narzędzia naukowe i zasoby dla chemii analitycznej, nauk przyrodniczych, syntezy chemicznej i materiałoznawstwa.
- Customer Support Request
Obsługa klienta, w tym pomoc przy zamówieniach, produktach, kontach i kwestiach technicznych związanych z witryną.
- FAQ
Explore our Frequently Asked Questions for answers to commonly asked questions about our products and services.
Nie masz konta użytkownika?Dla wygody naszych klientów ta strona została przetłumaczona maszynowo. Dołożyliśmy starań, aby zapewnić dokładne tłumaczenie maszynowe. Tłumaczenie maszynowe nie jest jednak doskonałe. Jeśli tłumaczenie maszynowe nie spełnia Twoich oczekiwań, przejdź do wersji w języku angielskim.
![Tris[2-phenylpyridinato-C2,N]iridium(III) sublimed grade](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/167/234/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9/640/658d0b76-d31d-4fd5-8041-e04e207227c9.png)
![2-[(1E,3E)-6-[3-(Dimethylamino)pyridine]-1,3-butadien-1-yl]-4,5-dihydro-4-thiazolecarboxylic acid](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/275/363/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0/640/b1837e7e-7c9f-403d-bb3b-c80cf622c5f0.png)