Merck
Strona głównaTechniki syntezy polimerówPrzejścia termiczne homopolimerów: Przejście szkliste i temperatura topnienia
Przejścia termiczne homopolimerów: Przejście szkliste i temperatura topnienia
Wartości literaturowe dla temperatury zeszklenia (Tg) i temperatury topnienia (Tm) dla bardziej powszechnych homopolimerów są wymienione w poniższej tabeli. Polimery są wymienione według powtarzającej się jednostki w łańcuchu polimeru. Wymienione polimery i odpowiadające im monomery są dostępne u nas. Wartości literaturowe dla danego materiału mogą się znacznie różnić. Podane wartości zostały uzyskane z różnych źródeł i reprezentują najczęściej podawane liczby.1 Na podane wartości może wpływać kilka czynników, w tym masa cząsteczkowa, rozkład masy cząsteczkowej, taktyczność, historia termiczna, czystość i metoda pomiaru.
Przejścia termiczne homopolimerów: Temperatura zeszklenia (Tg) i temperatura topnienia (Tm)
Jednostka powtarzalnaTg (°C)Tm (°C)Jednostka powtarzalnaTg (°C)Tm(°C)
Acenaftylen214 N,N-Dimetyloakrylamid89
Acetaldehyd-32165Metakrylan dimetyloaminoetylu19
4-Acetoksystyren116 Tlenek 2,6-dimetylo-1,4-fenylenu167
Akrylamid165 Dimetylosiloksan-127-40
Kwas akrylowy105 2,4-dimetylostyren112
Akrylonitryl, syndiotaktyczny1253192,5-dimetylostyren143
Eter alliloglicydylowy-78 3,5-dimetylostyren104
akrylan benzylu6 akrylanododecylu-3
Metakrylan benzylu54 Metakrylan dodecylu-65
Bisfenol A-alt-epichlorohydryna100 Dodecylowy eter winylowy-62
Tereftalan bisfenolu A205 Epibromohydryna-14
Węglan bisfenolu174 Epichlorohydryna-22
Węglan bisfenolu F147 1,2-epoksybutan-70
Węglan bisfenolu Z175 1,2-epoksydekan-70
4-Bromostyren118 1,2-epoksyoktan-67
cis-Butadien10212-akrylan etoksyetylu-50
trans-butadien-581484-Ethoxystyrene86
1-buten-24171akrylan etylu-24
N-tert-butyloakrylamid128 Celuloza etylowa43
Akrylan butylu-54 etylen, HDPE-125130
sec - akrylan butylu-26 adypinian etylenu-4554
tert - akrylan butylu43-107193Etyleno-trans-1,4-cykloheksylodikarboksylan18-
2-tert metakrylan butyloaminoetylu33 Izoftatan etylenu51
Eter butyloglicylowy-79 Malonian etylenu-29
Metakrylan butylu20 2,6-naftalenodikarboksylan etylenu113
tert - metakrylan butylu118 Tlenek etylenu-6666
4-tert-Butylostyren127 Tereftalan etylenu72265
tert - eter butylowo-winylowy88250akrylan 2-etyloheksylu-50
Eter butylowo-winylowy-5564metakrylan 2-etyloheksylu -10
ε-kaprolakton-60 Eter 2-etyloheksylowinylowy-66
azotan celulozy53 metakrylan etylu65
Trójpropionian celulozy Eter etylowo-winylowy-4386
cis-Chlorobutadien-20804-Fluorostyren95
trans-Chlorobutadien-40101Formaldehyd-82181
2-Chlorostyren119akrylan heksadecylu35
3-chlorostyren90 metakrylan heksadecylu15
4-chlorostyren110 akrylan heksylu-57
Chlorotrifluoroetylen52214metakrylan heksylu-5
akrylan 2-cyjanoetylu4 metakrylan 2-hydropropylu76
akrylan cykloheksylu19 hydrochinon-alt-epichlorohydryna60
Metakrylan cykloheksylu92 Metakrylan 2-hydroksyetylu57
Eter cykloheksylowo-winylowy81 Indene85
2,6-dichlorostyren167 akrylan izobornylu94
Metakrylan dietyloaminoetylu20 Metakrylan izobornylu110
akrylan izobutylu-24 p-fenylenotereftalamid345
Isobutylen -73 Fenylenowinylen80380
Metakrylan izobutylu53 Metakrylan fenylu110
Eter izobutylowo-winylowy-19165Fenylowinyloketon74
cis-izopren-6328akrylan potasu194
trans-Isoprene-6665Propylen, ataktyczny-13
Nizopropyloakrylamid85-130 Propylen, izotaktyczny-8176
akrylan izopropylu, izotaktyczny-11162propylen, syndiotaktyczny-8
Metakrylan izopropylu81 Tlenek propylenu-7566
Kwas metakrylowy228 eter propylowo-winylowy-4976
bezwodnik metakrylowy159 akrylan sodu230
Metakrylonitryl120 Metakrylan sodu310
akrylan 2-metoksyetylu-50 Styren, ataktyczny100
4-metoksystyren113 Styren, izotaktyczny100240
Akrylan metylu 10 Węglan tetrabromobisfenolu A157
Metyloceluloza Tetrafluoroetylen117327
Eter metyloglicydylowy -62 tetrahydrofuran-84
Metakrylan metylu, ataktyczny105,120 Adypinian tetrametylenu-118
Metakrylan metylu, syndiotaktyczny115200tereftalan tetrametylenu17232
4-metylopenten29250Tio-1,4-fenylen97285
Metylofenylosiloksan-86 akrylan 2,2,2-trifluoroetylu-10
metylostyren20 Tlenek trimetylenu-78
3-Metylostyren97 Metakrylan trimetylosililowy68
4-Metylostyren97 2,4,6-trimetylostyren162
Eter metylowo-winylowy-31144Octan winylu35582
Nylon 4,6 (adipamid tetrametylenu)43octan winylu30
Nylon 6 (-kaprolaktam)52225Alkohol winylowy 85220
Nylon 6,6 (adypamid heksametylenu)50265benzoesan winylu71
Nylon 6,9 (azelamid heksametylenu)58 Benzoesan 4-tert-butylu winylu101-
Nylon 6,10 (heksametylenobetacamid)50227Vinyl butyral32249
Nylon 6,12 (heksametylenododekanodiamid)46 Winylokarbazol227320
Nylon 11 (ω-undekanamid)42189Chlorek winylu81227
Nylon 12 (ω-dodekanamid)41179cykloheksanian winylu76
1-Octadecene55 Vinylferrocene189
Octadecyl methacrylate-100 Fluorek winylu41
200
1-Octene-63 Vinyl formal105
Metakrylan oktylu-20 Chlorek winylidenu-18200
Oksy-4,4'-bifenylenooksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylen230290Fluorek winylidenu-40171
Oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenoksy-1,4-fenylenoizopropylideno-1,4-fenylen1651902-Vinylonaftalen151
Eter oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenowy214230piwalan winylu86
p - izoftalamid fenylenu225380 propionian winylu10
2-Winylopirydyna104
4-Winylopirydyna142
1-winylo-2-pirolidon54
Trifluorooctan winylu46