跳至
产品名称
Durapore® 0.22 µm, Millipak® Final Fill灌装囊式过滤器, Durapore® INLET: 1/2" Hose Barb OUTLET: 1/2" Hose Barb VENT: 1/8" Hose Barb
材料
PVDF membrane
polysulfone housing
silicone O-ring
無菌
irradiated
non-sterile
滅菌相容性
gamma compatible
產品線
Millipak® Final Fill 200
特點
hydrophilic
技術
sterile filtration: suitable
長度
5.7 in.
寬度
3.0 in.
過濾面積
1000 cm2
基質
Durapore®
孔徑
0.22 μm pore size
接頭
fitting (13 mm (1/2 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
其他說明
Directions for Use
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer general guidelines section of user guide shipped with this product
- Storage Statement: Please refer user guide shipped with this product
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations
法律資訊
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
使用 Emprove® 计划保持符合 GMP 要求
使用Emprove® Dossiers可加快资格认证、保持合规性并节省时间。
下载 Dossiers
注意:您将进入 EmproveSuite.com。您的用户名和密码与 SigmaAldrich.com 是分开的,可能不同。
免费注册,几分钟内即可访问 Emprove® Dossiers。 升级您的订阅计划,解锁 Emprove® Suite 中的高级定制内容。
没有找到您要找的内容?访问 Emprove® 计划帮助页面。