有机铝试剂
有机铝试剂是有机合成和新技术开发的有力工具,在已知键的形成中扮演着重要的角色。
应用举例:
- 某些有机铝试剂可与羰基化合物反应生成相应的烯丙醇或高炔丙醇。
- 有机铝试剂可参与到铜催化的链烯基环丙烷丙二酸酯的动力学拆分。
- 阳离子有机铝化合物是潜在的氢胺化催化剂。
- 由于有机铝试剂的商业可用性和在碳铝反应中的应用证明,它们也可用于不对称共轭加成反应中。
由于数种有机铝试剂对空气和湿气都高度敏感,因此我们提供了高质量的Sure/Seal™瓶包装,以延长这些试剂的使用寿命。更小尺寸的瓶包装需要更少的针头进入来进行试剂量消耗。因此,我们多种有机金属试剂也正在过渡到专用的25 mL Sure/Seal™包装,以减少浪费和更为不稳定试剂的分解。
探索我们的有机铝试剂如何能够实现您的交叉偶联反应并促进发现新的键形成方法。我们还可为您的所有有机金属应用提供有机锌试剂和有机硅试剂。
产品
按相关性排序
显示6的1-6
变更视图
显示6的1-6
您已查看过 6 结果的1-6
页码 1 来自 1