AIDDISON™ 人工智能药物发现
药用化学师的优势
- 集成解决方案: 在一个平台上完成设计、优化、筛选和合成计划。
- 预测性 AI/ML:使用基于我们数十年专有 R&D 数据训练的 AI/ML 模型或使用您自己的数据集进行定制,对您的分子进行虚拟筛选。
- 最新的De Novo设计:生成具有优化结构和 ADMET 特性的新型小分子库。
- 云本地计算能力:安全、可扩展的 SaaS 基础设施可实现快速、可靠的计算。
- 节约成本和时间:硅学方法确保从虚拟筛选到逆合成的决策过程更快、更可靠。
利用 AIDDISON™ 软件实时优化药物候选者筛选
De Novo 分子设计
使用由 REINVENT 4.0 支持的生成式人工智能解锁无限的化学空间:
- 根据用户定义的结构相似性和可合成性设计新分子。
- 根据用户定义的结构相似性和可合成性设计新分子。
- 为每个 R 基团置换指定多达两个不同的正向反应,根据反应类型创建分子库。
- 优化分子库的 QED(药物相似性定量估计)、ADMET 特性和结合亲和力。
相似性和药层搜索
在几分钟内快速搜索超过 600 亿个虚拟分子和已知分子:
- 使用一流的二维搜索算法(包括 BioSolveIT 的 FPSim2 和 FTrees)探索超大化学空间。
- 根据相似性、子结构和化学特征搜索单个或成组分子。
- 搜索超过 250 亿个由 Sigma-Aldrich 开发的 SA-Space™ 独有的虚拟化合物。
- 自动计算理化性质和基于 ML 的 ADMET 预测。
基于形状的搜索
使用 Cresset 的 Flare™ 将 3D 分子结构与参考配体进行配准,从而比较不同的分子:
- 基于多参数优化对分子进行过滤、排序和聚类。
- 利用降维和特性间相关性找到最佳候选分子。
- 利用基于场的配准和评分设计新的支架和配体。
Molecular Docking(分子对接)
利用 Cresset 的 Flare™ 可视化目标分子与蛋白质的相互作用,确保最佳结合效果:
- 轻松可视化和评估蛋白质配体复合物和结合亲和力。
- 快速识别蛋白质中的潜在结合口袋;
- 根据精确的三维配准和性质评估最终确定目标分子。
使用 AIDDISON™ Drug Drug DISCOVERY SOFTWARE(药物发现软件)实现您的下一个突破
了解 AIDDISON™ 平台如何提供数据驱动的洞察力和灵感,推动您的药物发现工作向前发展。
联系我们的团队了解更多信息
用户感言
"AIDDISON™是一款易于使用的先导物鉴定集成工具,它汇集了一整套用于分子建模、对接和评分的工具。"
-药物发现部副总裁
Emerging Biotech
"借助各种预测、对接和分析工具,该软件将使您加快药物发现的速度"
化学主管,
制药
"AIDDISON™ 将数据分析与搜索多个虚拟数据库的能力结合起来,在结合初步分子建模提供结构洞察力的同时,高效地进行命中扩展。"
药物发现药物化学家,
新兴生物技术公司
"为对分子建模和大型化学空间探索感兴趣的药物化学家提供了一站式服务"
《药物化学家》,
新兴生物技术公司
"为对分子建模和大型化学空间探索感兴趣的药物化学家提供了一站式服务。
相关产品资源
- Application Note: Empowering Drug Discovery with AI/ML and CADD Tools in a Secure, Web-Based SaaS Platform
By seamlessly integrating generative models, ADMET property predictions, searches in vast chemical spaces, and molecular docking, AIDDISON™ provides a sophisticated platform for modern drug discovery.
- White Paper: Using AI-Powered Software to Accelerate and Optimize Novel Drug Design
AIDDISON™ uses a scientific approach to first generate thousands of viable candidate molecules as the starting point in an analysis.
- White Paper: Building a Next-Generation Toolbox for AI-powered Drug Discovery
Machine learning, deep learning, and generative AI can help scientists generate structures for new drug candidates and explore protein-ligand binding before starting any experiments in a wet lab.
- White Paper: How to Build Your AI-Enabled Drug Discovery Program
This playbook provides a comprehensive guide to integrating AI into existing drug discovery programs.
- Article: Quality is Key: Turnkey AI Solution Powered by Robust Big Data
As our access to more diverse chemical space expands, fueled by advances in combinatorial chemistry, navigating this space becomes ever more sophisticated and essential for drug discovery.
- Article: Harnessing Generative AI to Revolutionize Drug Discoveries
Our AI-powered drug discovery platform will help drug designers explore vast chemical space and design successful drug candidates in minutes.
- Article: Merck KGaA, Darmstadt, Germany Launches the First Ever AI Solution to Integrate Drug Discovery and Synthesis
AIDDISON™ software-as-a-service platform bridges the gap between virtual molecule design and real-world manufacturing.
- Article: Fast-Tracking Drug Discovery with an AI Boost
Before the new AI-powered drug discovery platform hit the market, it took trials, tribulations and a napkin.
- Flyer: AIDDISON™ AI Powered Drug Discovery
AIDDISON™ combines the power of artificial intelligence (AI) and computer-aided drug design (CADD) tools into a single integrated platform for virtual screening, scaffold hopping, hit identification, and lead optimization in medicinal chemistry.
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。