Merck
主页Products工业微生物学卫生监测
卫生监测
从原材料、供水到包装,食品生产环境很容易受到微生物污染。卫生监测与质量控制相结合,可确保食品和饮料生产设施的卫生条件,并将适用环境中产品和人员的交叉污染风险降至最低。
为了快速监测表面卫生和清洁效果,我们采用了众所周知的公认检测方法,如 ATP(三磷酸腺苷)、NAD/NADH(烟酰胺腺嘌呤二核苷酸)和蛋白质检测。这些方法都是可靠的指标。在微生物快速检测方面,我们的产品包括空气监测(主动和被动)、食源性病原体(PCR、免疫测定和 ELISA),以及 eMcollect Cloth、Swab &; Sponges。
在传统监测方面,我们使用各种选择性介质(浸渍拭子测试仪和接触式载玻片)来监测表面或液体样本中的卫生状况。此外,我们的一系列分析试剂和光度测量系统可通过对氯和季铵盐化合物进行半定量和定量检测来实现消毒控制
产品
按相关性排序
显示77的1-20
变更视图
显示77的1-20
比较
产品编号
产品名称
产品描述
价格
您已查看过 77 结果的1-20
确保食品和饮料行业的卫生对于安全、合规和保持生产效率至关重要。请滚动浏览我们的基本资源库、应用说明和手册,了解卫生监控的重点。
相关资源
1/4
我们卫生监测产品组合中的主要产品,包括 MVP ICON® 表面取样器、HY-LiTE® 2 卫生监测系统和 HY-LiTE® 表面 ATP 拭子。这些先进的工具有助于高效地进行表面采样、检测食品和微生物残留以及评估食品和饮料生产设施卫生流程的有效性。
ATP检测
ATP检测是一种灵敏、快速的方法,通过检测三磷酸腺苷(ATP)(一种存在于活细胞中的载能分子)来测量生长中的微生物。
我们的 MVP ICON® 是一种 ATP 检测系统和软件平台,它将 HACCP 和卫生监控与强大的程序管理功能结合在一起。
对于燃料测试、工业加工液和水质生物负荷监测等特殊工业应用,我们的 HY-LiTE® 2 ATP 监测系统和 TREND2 软件可提供无与伦比的测量和性能。
FLASH 过敏原指示剂蛋白质检测仪的直观图,突出显示了其对食品接触表面蛋白质残留物的快速检测能力,确保有效清洁并将交叉污染风险降至最低。该检测仪可在 10 分钟内确定是否存在包括芝麻在内的 "九大 "过敏原
蛋白质检测
食品接触表面看似干净,但仍可能含有难以清除的蛋白质残留物。在未被发现的情况下,这可能为有害细菌的生长提供营养源。由于大多数食物过敏原都是蛋白质,因此定期检测蛋白质是验证清洁方法和避免交叉污染无过敏原产品的有效方法。FLASH® 总蛋白检测仪可在 10 分钟内给出直观读数和结果,以便立即采取纠正措施。不需要任何仪器,所有人员都可以使用,无需大量培训。
用于表面监测的 HY-RISE® 彩色卫生试纸套装
NAD 检测
烟酰胺腺嘌呤二核苷酸(NAD、NADH)是存在于包括微生物在内的所有活细胞中的化合物。HY-RiSE® 检测试剂盒可快速、可靠地检测 NAD 及其磷酸盐,并通过试纸上的显色显示微生物的存在。
微生物拭子和浸渍切片,用于难以进入区域的表面监测
浸拭子测试仪和接触片
浸拭子和接触片设计用于对难以接近的区域进行表面监测。
即用型脱水浸渍和拭子测试仪设计用于在广泛的应用中方便地进行微生物计数。
我们用于半定量检测表面和液体中微生物的 Envirocheck® Dip 幻灯片是一种涂有不同营养介质的柔性桨。取样和培养后,可一步测定两个参数。
一个装有 eMcollect 的密封包装,上面有一个黄色海绵头涂抹器和一个紫色长柄。包装以浅蓝色为背景,橙色标签上有试管图标。
使用 eMcollect 提高卫生标准
eMcollect 提供一系列无菌设备,专门用于对食品行业的工作表面进行有效采样。
eMcollect无菌采样设备的主要特点使其成为环境监测最通用的解决方案:
  • 布拭子尺寸为34 x 16厘米,具有蜂窝状结构,可有效采样。
  • 布拭子和海绵有多种选择,包括带中和剂的布拭子和海绵,用于监测清洁效果。
  • 不同配置的海绵,包括用于难以触及区域的带棒海绵。
卫生监测测试比较表
ProductTarget(s)How to MeasureInstrumentation required?读取结果的时间(TTR)检测储存和; 保存期
MVP ICON® System
ATP、电导率和浓度、pH 值、温度ATP 拭子在发光仪中读取;其他参数通过可选探针读取18 秒 室温
HY-LiTE® 2 系统
表面、液体、工业样品和 A1 喷气燃料中的 ATP在发光仪中读取特定应用的 ATP 笔16秒2-8°C
<FLASH® RT 比色测定
包括过敏原在内的总蛋白蛋白拭子比色检测(有/无)10±4分钟室温
HY-RiSE®  比色测定NAD/NADH及其磷酸盐 4 - 5 分钟室温或 2-8 °C
产品目标如何测量所需仪器?读取结果所需时间(TTR)检测储存和保质期
浸渍和拭子测试仪拭子测试仪拭子测试仪菌落总数、大肠菌群、酵母菌和霉菌培养后单面微生物菌落计数否,培养箱除外24-72小时室温
Envirocheck® 浸渍载玻片总计数、肠杆菌、
大肠杆菌、大肠菌群
培养后 A 面和 B 面不同微生物菌落的计数没有。td>否,培养箱除外24 小时至 7 天< 15 °C
相关视频
登录以继续。
如要继续阅读,请登录或创建帐户。
暂无帐户?
为方便客户阅读,本页通过机器进行翻译。我们已尽力确保机器翻译的准确性,但机器翻译并非尽善尽美。如果您对机器翻译内容不满意,请参阅英文版本。