Merck
451193
氯化镍(II)
anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis
同義詞:
二氯化镍, 二氯化镍(NiCl2 ), 氯化镍
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
線性公式:
NiCl2
CAS 編號:
分子量::
129.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
等級
anhydrous
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder
反應適用性
core: nickel
雜質
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
應用
battery precursors
catalysts
material synthesis precursor
SMILES 字串
Cl[Ni]Cl
InChI
1S/2ClH.Ni/h2*1H;/q;;+2/p-2
InChI 密鑰
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
N6136203866364304
form
powder
form
powder
form
crystals and lumps
form
solid
assay
99.99% trace metals basis
assay
-
assay
99.999% trace metals basis
assay
99.95% trace metals basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
anhydrous
grade
-
grade
-
grade
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
-
impurities
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
impurities
≤550.0 ppm Trace Metal Analysis
density
3.55 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
-
一般說明
无水氯化镍, 粉末,99.99%(痕量金属分析法)。本品呈粉末状 或块状,痕量金属杂质≤ 150.0 ppm。 这种无机物功能多样, 广泛用于各行各业。本品 纯度相对较高,同时适于工业和实验室场景。它 广泛用于催化、电镀、电池制造、化学 合成、材料科学、染料和色素生产、实验室 研究领域。
應用
无水氯化镍可用于先进电池技术研究,例如,镍基正极材料可用于锂离子电池及替代电池。可用于研究和改进镍-镉(NiCd)和镍-金属氢化物(NiMH)电池。 在水分解和燃料电池能源电催化剂研究中,高纯度氯化镍常用于保证最佳性能和可重复性。它常用作前体合成镍纳米颗粒,可用于催化、磁性材料和电子元件领域。高纯度氯化镍可作为前体合成各种镍类化合物,例如镍的氧化物和氢氧化物,它们具有电、磁和催化特性可供研究。[1][2][3]
特點和優勢
它的 高纯度保证实验结果的准确和可重复性, 十分适于催化、纳米材料合成、电池 研究、材料科学、配位化学、环境化学 和分析化学应用。 与其它金属卤化物 (如氯化铝,货号449598)通过氢参与的气相共还原 得到精细均匀的金属间化合物,可用作结构材料 或具有有用热电、磁和抗氧化 性质的化合物。用于合成含半导体金属聚合物, 其中聚吡咯骨架的构象能最小 并且几乎是平面结构。
通过氢与其他金属卤化物(如氯化铝;货号449598)的汽相共还原过程,可产生细碎的金属间化合物,从而用作结构材料或具有有用热电、磁和抗氧化性质的化合物。 用于合成含半导体金属的聚合物,其中聚吡咯骨架的构象能量最小并且几乎是平面结构。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Samuel Dessources et al.
Chemphyschem : a European journal of chemical physics and physical chemistry, 17(23), 3964-3973 (2016-09-23)
Hydrogen oxidation and evolution reactions (HOR and HER) are studied on Ptx Ni1-x /C materials synthesized by the bromide anion exchange method. Physicochemical characterization shows that this surfactant-free method enables the preparation of well-dispersed and effective catalysts for the processes
Ahmed Hasnain Jalal et al.
Biosensors & bioelectronics, 87, 522-530 (2016-09-07)
Multimodal electrochemical technique incorporating both open circuit potential (OCP) and amperometric techniques have been conceptualized and implemented to improve the detection of specific analyte in systems where more than one analyte is present. This approach has been demonstrated through the
Yuhang Li et al.
Nature communications, 11(1), 6190-6190 (2020-12-05)
Electroreduction uses renewable energy to upgrade carbon dioxide to value-added chemicals and fuels. Renewable methane synthesized using such a route stands to be readily deployed using existing infrastructure for the distribution and utilization of natural gas. Here we design a
Tamzin A Blewett et al.
Archives of environmental contamination and toxicology, 68(2), 382-394 (2014-12-30)
The mechanisms of nickel (Ni) toxicity in marine fish remain unclear, although evidence from freshwater (FW) fish suggests that Ni can act as a pro-oxidant. This study investigated the oxidative stress effects of Ni on the euryhaline killifish (Fundulus heteroclitus)
Katherine R Brimblecombe et al.
ACS chemical neuroscience, 6(1), 124-129 (2014-12-02)
Neuronal T-type voltage-gated Ca(2+) channels are reported to have physiological roles that include regulation of burst firing, Ca(2+) oscillations, and neurotransmitter release. These roles are often exposed experimentally by blocking T-type channels with micromolar Ni(2+). We used Ni(2+) to explore
文章
Lithium-ion batteries' characteristics make them popular for electricity storage due to portability, rechargeability, and low cost.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.
Micro review of reversible addition/fragmentation chain transfer (RAFT) polymerization.
查看全部
條款
Polymerization via ATRP procedures demonstrated by Prof. Dave Haddleton's research group at the University of Warwick.
We presents an article featuring procedures that describe polymerization of methyl methacrylate and vinyl acetate homopolymers and a block copolymer as performed by researchers at CSIRO.
華威大學 Dave Haddleton 教授研究小組展示的 ATRP 聚合程序。
本文介紹 CSIRO 研究人員聚合甲基丙烯酸甲酯和醋酸乙烯酯均聚物及嵌段共聚物的程序。
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf