Merck
661880
4-溴-2-甲氧基苯甲醛
97%
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C8H7BrO2
CAS 編號:
分子量::
215.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
化驗
97%
形狀
solid
mp
67-71 °C
官能基
aldehyde
bromo
SMILES 字串
COc1cc(Br)ccc1C=O
InChI
1S/C8H7BrO2/c1-11-8-4-7(9)3-2-6(8)5-10/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
YMXQYZABFWVXEK-UHFFFAOYSA-N
應用
合成非酸性可降解连接基团的结构单元,这种连接基团可用于固相合成。[1]
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Aina Colombo et al.
Organic letters, 9(21), 4319-4322 (2007-09-18)
Synthesis and applications of two new nonacid degradable linkers as an alternative to the Wang linker for solid-phase synthesis are described. Resin from linker 2 looks superior to linker 1 in terms of yields for both anchoring of the first