Merck
09-213
抗磷酸化mTOR(Ser2448)抗体
Upstate®, from rabbit
同義詞:
FRAP1, FRAP, FRAP2, RAFT1, RAPT1, FK506 binding protein 12-rapamycin associated protein 1
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
rabbit
品質等級
抗體表格
affinity purified immunoglobulin
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
polyclonal
純化經由
affinity chromatography
物種活性
human
包裝
antibody small pack of 25 μg
製造商/商標名
Upstate®
技術
western blot: suitable
NCBI登錄號
UniProt登錄號
運輸包裝
ambient
目標翻譯後修改
phosphorylation (pSer2448)
基因資訊
human ... MTOR(2475)
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
09-34505-159205-1564
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse, rat
species reactivity
mouse, human
species reactivity
human
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
2ID8.2, monoclonal
clone
21A12.2, monoclonal
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
affinity purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
P42345
UniProt accession no.
Q6R327
一般說明
mTOR(雷帕霉素的哺乳动物靶标,又名 FRAP、RAPT 或 RAFT)是 289kDa 的 Ser/Thr 蛋白激酶,可调节细胞周期进程、细胞生长、蛋白合成、核糖体生物合成和自噬。mTOR 是磷酸肌醇激酶相关激酶(PIKK)家族的进化保守成员,其活性通过响应胰岛素或肌肉活性,由 Akt 在 Ser2448 上的磷酸化来调节。有趣的是,mTOR 是由 mTOR 和许多其他 mTOR 结合蛋白组成的两个多聚激酶复合物的主要成分。这两个多聚体蛋白复合物称为 mTORC1 和 mTORC2。mTORC1(mTOR 复合体 1)至少由 mTOR、Raptor 和 GβL(mLST8)组成。已知 mTORC1 在胰岛素信号传导中起着核心作用,这对维持代谢稳态至关重要。该复合物主要通过 PI3 激酶/Akt 途径被激活。在胰岛素刺激下,Akt 通过磷酸化和抑制 TSC(可能还有其他尚未发现的靶标和/或 mTOR 本身),从而激活 mTORC1。这会抑制上游的小 GTPase 调节因子 Rheb(富含脑的 Ras 同源物)。这会抑制 mTORC1 复合物的激酶活性,从而使其无法磷酸化其下游靶标,例如 Thr389 上的 p70 S6K 和 Thr229 上的 4E-BP1。另一个 mTOR 复合物 mTORC2(mTOR 复合物 2)至少由 mTOR、Rictor、GL、Sin1、Protor 1 和 2 组成。mTORC2 主要通过磷酸化 Akt 的疏水基序上的 Ser473 (PI3 激酶途径著名的效应物)来影响细胞增殖和存活。除了磷酸化 Akt 外,还已知 mTORC2 复合物通过 Rac、Rho 和 PKC 发挥其作用,影响细胞骨架的组织和迁移。有趣的是,与 mTORC1 不同,mTORC2 复合物似乎不受雷帕霉素处理的抑制作用 ,因此被称为对雷帕霉素不敏感的复合物。两种 mTOR 复合物中的缺失都与多种疾病有关,包括癌症和糖尿病。
观测值〜289 kDa。
在 〜59 kDa 处可能观察到未表征的条带
免疫原
包含并包括人 mTOR 磷酸化 Ser2448 的氨基酸
應用
研究子类别
PI3K、Akt & mTOR 信号传导
葡萄糖/糖原代谢
胰岛素/能量信号传导
粘着蛋白(CAMs)
该抗 mTOR 抗体经过验证可用在 WB 中检测磷酸化 mTOR(Ser2448)。
生化/生理作用
基于 100% 序列同源性,可以预测与大鼠、小鼠、绵羊 & 猕猴交叉反应。
识别 Ser2448 上磷酸化的 mTOR
外觀
含有 0.1 M Tris-甘氨酸(pH 7.4),150 mM NaCl 和 0.05% 叠氮化钠的存储缓冲液中的纯化兔多克隆 IgG。
分析報告
对照
EGF 处理和未处理的 A431 细胞裂解液。
通过蛋白质印迹在 EGF 处理和未处理的 A431 细胞裂解液中进行了评估。
蛋白质印迹分析:
该抗体在 EGF 处理和未处理的 A431 细胞裂解液中检测到在 Ser2448 上磷酸化的 mTOR。
其他說明
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Kensuke Tateishi et al.
Acta neuropathologica communications, 11(1), 186-186 (2023-11-28)
In IDH-mutant astrocytoma, IDH2 mutation is quite rare and biological mechanisms underlying tumor progression in IDH2-mutant astrocytoma remain elusive. Here, we report a unique case of IDH2 mutant astrocytoma, CNS WHO grade 3 that developed tumor progression. We performed a
Yan Sun et al.
Theranostics, 8(7), 2044-2060 (2018-03-21)
Rationale: Cardenolides have potential as anticancer drugs. 3'-epi-12β-hydroxyfroside (HyFS) is a new cardenolide structure isolated by our research group, but its molecular mechanisms remain poorly understood. This study investigates the relationship between its antitumor activities and autophagy in lung cancer
Tatsuo Adachi et al.
Drug discoveries & therapeutics, 9(4), 282-288 (2015-04-07)
Some peptides that are highly conserved between insects and mammals have anti-tumor action. Screening for inhibitors of cell growth from animal fluids may provide useful clues to anti-tumor drugs. Inducers of autophagy also have anti-tumor activity. The current authors recently
Yange Liu et al.
BioMed research international, 2017, 9374026-9374026 (2017-04-21)
Antrodia cinnamomea, a folk medicinal mushroom, has numerous biological effects. In this study, we aim to assess whether the antifatigue effects of A. cinnamomea mycelia (AC) and its underlying mechanisms are related to oxidative stress signaling using behavioral mouse models
SWI/SNF chromatin remodeling enzyme ATPases promote cell proliferation in normal mammary epithelial cells.
Cohet, N; Stewart, KM; Mudhasani, R; Asirvatham, AJ; Mallappa, C; Imbalzano, KM; Weaver et al.
Journal of Cellular Physiology null
相關內容
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."