產品名稱
硝酸铈(IV)铵溶液, c(NH4)2 Ce(NO3)6 = 0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®, reag. Ph. Eur.
agency
reag. Ph. Eur.
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.1 M
技術
titration: suitable
密度
1.098 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
1 of 4
本產品 | 1.02596 | 1.02276 | C3654 |
|---|---|---|---|
| reaction suitability reaction type: Redox Reactions | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| product line Titripur® | product line - | product line EMSURE® | product line - |
| agency reag. Ph. Eur. | agency - | agency reag. Ph. Eur. | agency - |
| form liquid | form liquid | form crystalline | form powder or crystals |
| quality Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab | quality - | quality - | quality - |
應用
- Oxygen-evolution reaction in the presence of cerium(IV) ammonium nitrate and iron (hydr)oxide: old system, new findings.:研究硝酸铈铵对析氧反应的促进作用,对各种能量转化反应有重要意义(Akbari N et al., 2023)。
- Reaction between Nickel Hydroxide and Cerium(IV) Ammonium Nitrate in Aqueous Solution.:研究氢氧化镍与硝酸铈铵的相互作用,贡献材料合成与催化反应知识(Hashemi N et al., 2023)。
- Facile Synthesis of Stable Cerium Dioxide Sols in Nonpolar Solvents.:使用硝酸铈铵开发一种合成稳定二氧化铈溶胶的方法,适用纳米技术和材料科学(Baranchikov AE et al., 2022)。
特點和優勢
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
分析報告
物质的量浓度 0.0995 - 0.1005 mol/L
测量不确定度± 0.0003 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20℃测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是使用符合ISO 17034的认证标准物质乙二胺硫酸亚铁(II)基准试剂(货号1.02402)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 8040草酸钠),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Ox. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
SmartChemicals enable wireless CoA data transfer, reducing human error in titration experiments.