Merck
1.02556
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
for analysis EMSURE®
同義詞:
Cobalt(II) sulfate heptahydrate
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
CoO4S · 7H2O
CAS 編號:
分子量::
281.10
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
233-334-2
NACRES:
NA.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
產品線
EMSURE®
化驗
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
形狀
solid
效力
582 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
98 °C
溶解度
362 g/L
密度
1.95 g/cm3 at 20 °C
體積密度
900 kg/m3
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
正離子痕跡
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
N: ≤0.002%
Na: ≤0.01%
Ni: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Co+2].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O
InChI
1S/Co.H2O4S.7H2O/c;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;(H2,1,2,3,4);7*1H2/q+2;;;;;;;;/p-2
InChI 密鑰
MEYVLGVRTYSQHI-UHFFFAOYSA-L
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
C6768935751CDS004010
form
solid
form
powder
form
solid
form
crystals
solubility
362 g/L
solubility
-
solubility
-
solubility
-
assay
≥99% (CoSO4.7H2O basis, complexometric)
assay
≥99%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
-
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
-
density
1.95 g/cm3 at 20 °C
density
2.03 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
pH
4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
4 (20 °C, 100 g/L)
pH
-
pH
-
分析報告
Assay (complexometric, CoSO₄ 7 H₂O): ≥ 99 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Na (Sodium): ≤ 0.01 %
Ni (Nickel): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
其他說明
Replaces: CX1825; CX1825-2
法律資訊
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3