蒸汽密度
2.9 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
化驗
≥99.9% (GC)
形狀
liquid
自燃溫度
500 °F
效力
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
9 %
技術
UV/Vis spectroscopy: suitable
雜質
≤0.0002 meq/g Acidity
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.005% Water
蒸發殘留物
≤0.0002%
顏色
APHA: ≤10
透射率
208 nm, ≥20%
220 nm, ≥55%
230 nm, ≥80%
240 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
折射率
n20/D 1.426 (lit.)
運動黏度
1.26 cSt(20 °C)
bp
80.7 °C (lit.)
mp
4-7 °C (lit.)
轉變溫度
flash point -18 °C
密度
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
紫外吸收
λ: 208 nm Amax: ≤0.70
λ: 220 nm Amax: ≤0.26
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
InChI 密鑰
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | 1.02827 | 1.02817 | 1.00667 |
|---|---|---|---|
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.8% (GC) |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) GC/MS: suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) | refractive index n20/D 1.426 (lit.) |
| impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.005% Water, ≤0.0002 meq/g Alkalinity | impurities ≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water | impurities - | impurities - |
一般說明
應用
- 以羟基化聚(ε月桂烯-co-α甲基苯乙烯对含聚(己内酯) 侧链的接枝共聚物进行修饰的合成与表征:。: 本文详细介绍了新型接枝共聚物(包含环己烷衍生物)的合成和表征,这种接枝共聚物有望用于药物递送系统,研究体现了这种共聚物的热稳定性和化学稳定性,这些特性对药物应用非常关键(Li T et al., 2024)。
- 香烟烟雾中游离尼古丁的直接提取与测定。: 本研究提出了一种以环己烷为溶剂直接提取和定量分析香烟烟雾中尼古丁的方法,特别说明了其在分析化学应用中的效率和安全性(Li L et al., 2024)。
分析報告
蒸发残留物: ≤ 0.0002 %
水: ≤ 0.005 %
颜色: ≤ 10 色度
酸度: ≤ 0.0002 meq/g
碱度: ≤ 0.0002 meq/g
荧光(以254 nm奎宁计): ≤ 1.0 ppb
荧光(以365 nm处奎宁计): ≤ 1.0 ppb
透射率(208 nm): ≥ 20 %
透射率(220 nm): ≥ 55 %
透射率(230 nm): ≥ 80 %
透射率(240 nm): ≥ 90 %
透射率(从250起 nm开始): ≥ 98%
吸光度(208 nm): ≤ 0.70
吸光度(220 nm): ≤ 0.26
吸光度(230 nm): ≤ 0.10
吸光度(240 nm): ≤ 0.05
吸光度(250 nm): ≤ 0.01
符合ACS和Reag. Ph Eur“特定用途光谱法”的要求.
法律資訊
相關產品
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
-4.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-20 °C - closed cup
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Discover the K270 method for analyzing olive oil quality as per EEC Regulation 2568/91. Access detailed protocols and ensure compliance with standards.