Merck
1.05735
TLC塑料片,硅胶60 F₂₅₄
pkg of 25 sheets, sheet L × W 20 cm × 20 cm, plastic support
同義詞:
柔性硅胶60 F₂₅₄板
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41115711
NACRES:
NB.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
plastic support
silica gel 60 matrix
品質等級
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator
包裝
pkg of 25 sheets
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
層厚度
200 μm
板長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
薄片長度 × 寬度
20 cm × 20 cm
粒徑
10-12 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
儲存溫度
2-30°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.057501.055541.05789
material
plastic support, silica gel 60 matrix
material
plastic support, silica gel 60 matrix
material
aluminum support, silica gel 60 matrix
material
glass support, silica gel 60 matrix
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 50 sheets
packaging
pkg of 25 sheets
packaging
pkg of 25 plates
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
200 μm
layer thickness
250 μm
一般說明
25 塑料板 20 x 20cm
我们的经典硅胶薄层层析板是根据我们久经考验的硅胶60组成,并且还具有独特的聚合物粘结剂在一个非常贴和硬表面也不会开裂或起泡,甚至允许与表面铅笔书写而不会有风险和破坏层。
分析報告
比表面积(根据BET;5-Pt测量):480 - 540 m²/g
孔体积(N₂-等温线):0.74 - 0.84 ml/g
d 50(激光衍射,尺寸分布):9.7 - 11.7 µm
层厚度:200 - 270 µm
每块板的层厚度偏差: ≤ 40 µm
色谱检测:
A)显色试验
hRf 值
-bleu vif organol,显色试验,亲脂性:
11 - 25
- Ceres Black G,颜色测试,亲脂性:34 - 48
- 紫罗兰色,颜色测试,亲脂性:52 - 67
分离数(显色试验,亲脂): ≥ 10.5
B)类固醇测试
hRf 值
-氢化可的松,类固醇测试:
25 - 37
- Reichstein S,类固醇检测:37 - 49
- 氢化可的松,类固醇检测:42 - 54
在调节板上确定的典型值
洗脱剂A)甲苯(45%相对湿度)
洗脱剂B)乙酸乙酯/甲苯(95+5 v/v;20%相对湿度)
其他說明
替代:5735-7; 5735
相關產品
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
HPTLC plates provide superior separation, speed, and sensitivity, making them ideal for advanced qualitative and quantitative analysis.