Merck
1.07731
硅胶60 G
for thin-layer chromatography
同義詞:
硅胶
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
CAS 編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41115711
酶委員會索引編號:
231-545-4
NACRES:
NB.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
silica gel 60 matrix
品質等級
形狀
powder
效力
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
特點
binder Organic Polymer
fluorescent indicator: no
包裝
pkg of 25 kg
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
粒徑
5-40 μm
孔徑
60 Å medium pore diameter
pH值
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
體積密度
200‑800 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI 密鑰
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.077361.077301.07747
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
preparative TLC: suitable, thin layer chromatography (TLC): suitable
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
material
silica gel 60 matrix
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator: no
feature
binder: no, fluorescent indicator: no
feature
binder Gypsum, fluorescent indicator
feature
binder Organic Polymer, fluorescent indicator
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
pore size
60 Å medium pore diameter
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
potency
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
一般說明
标准化的吸附剂确保每一次结果的可靠性。我们广泛的产品谱可满足各种不同的需求。在 TLC 中,硅胶 60 吸附剂被认为是最通用的吸附剂。我们的硅胶 60 产品分若干等级,其颗粒大小介于 5-40 µm 范围内:带石膏粘结剂硅,不带粘结剂硅和带荧光指示剂的硅。我们还提供高品质的氧化铝、微晶纤维素和硅藻石(也称为硅藻土)。
應用
  • 同时测定阿司匹林和泮托拉唑钠纯品和混合物的色谱方法的开发和验证。:研究开发并验证了使用硅胶60 G准确测定阿司匹林和泮托拉唑钠的色谱方法。重点介绍了这种硅胶在实现高分辨率分离方面的能力,这对药物分析至关重要(Chandarana C et al., 2024)。
  • 平面色谱-活性导向分析联用的六种猴面包树果肉粉生物活性分析。:研究利用硅胶60 G对猴面包树果肉粉进行了生物活性分析。使用先进的色谱技术深入剖析了水果的营养和药用潜力(Azadniya E et al., 2023)。
  • 塞内加尔裸实β-胡萝卜素HPTLC测定方法的分离、开发和验证。:研究利用硅胶60 G建立了一种定量植物提取物中β-胡萝卜素的高效薄层色谱(HPTLC)方法,证明了这种硅胶在天然产物研究中的有效性(Jain D et al., 2023)。
  • 复合色谱柱纯化-气相色谱-负化学电离-质谱法测定海洋沉积物中的多溴联苯醚。:研究展示了硅胶60 G在环境分析中的应用,特别是在海洋沉积物中有害化合物的测定方面,强调了其在污染监测中的作用(Dong JY et al., 2023)。
分析報告
pH-值(10%混悬液):6.0 - 7.0
Fe(铁): ≤ 0.02%
硫酸钙(CaSO₄·0.5 H₂O):12.0 - 13.5%
应用测试:符合
粒度(激光衍射法):90% <55 µm
粒度数据与添加添加剂前的纯硅胶有关。
其他說明
替代:1077315003; 1.07731.5003