Merck
1.07910
Kieselguhr
purified and calcined
同義詞:
Kieselguhr
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
CAS 編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
11101527
酶委員會索引編號:
272-489-0
NACRES:
NB.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
技術
thin layer chromatography (TLC): suitable
pH值
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>450 °C
溶解度
0.0037 g/L
密度
2.36 g/cm3 at 20 °C
體積密度
300 kg/m3
儲存溫度
no temp limit
SMILES 字串
[Li]CCCC
InChI
1S/C4H9.Li/c1-3-4-2;/h1,3-4H2,2H3;
InChI 密鑰
MZRVEZGGRBJDDB-UHFFFAOYSA-N
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.081175667822151
technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
10 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
pH
>8.5 (25 °C, 10% in aq. suspension)
mp
>450 °C
mp
>450 °C
mp
-
mp
-
solubility
0.0037 g/L
solubility
0.0037 g/L
solubility
-
solubility
-
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
2.36 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
bulk density
300 kg/m3
bulk density
-
bulk density
-
bulk density
-
分析報告
Identity: passes test
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 1.0 %
pH-value (10 %; water): 5 - 9
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Sulphate (SO₄): ≤ 0.02 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (980 °C): ≤ 0.2 %
Particle size (< 0.1 mm): about 98
Bulk density: about 20
相關產品
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Inhalation
標靶器官
Lungs
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 1