Merck
1.08039
Total Hardness Test Kit, titrimetric
titrimetric, for use with MQUANT®
同義詞:
总硬度视觉测试试剂盒
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
总硬度测试, titrimetric, for use with MQUANT®
特定分析物
calcium, magnesium
品質等級
相容性
for use with MQUANT®
檢測方法
titrimetric
儲存溫度
15-25°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.080471.111041.08312
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
detection method
titrimetric
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
specific analyte(s)
calcium, magnesium
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
一般說明
方法:滴定管滴定 MQuant®
该MQuant®总硬度测试(原MColortest®)适用于使用刻度注射器进行滴定法检测。可用于检测:
  • 地下水、地表水和海水
  • 水产养殖水
  • 饮用水和矿泉水
  • 游泳池水
  • 锅炉水
分析方法
钙离子和镁离子与指示剂反应形成红色络合物。用乙二胺四乙酸二钠盐溶液滴定,从该化合物中释放出指示剂(Titriplex® III)。在滴定终点,颜色变为绿色。根据滴定溶液的消耗量测定总硬度。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2