Merck
1.09098
碘溶液
c(I₂) = 0.5 mol/l (1 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12141916
NACRES:
NA.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
碘溶液, c(I2) = 0.5 mol/l (1 N), Titripur®
品質等級
產品線
Titripur®
形狀
liquid
品質
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
反應適用性
reaction type: Redox Reactions
濃度
0.5 M
技術
titration: suitable
pH值
6.8 (20 °C in H2O)
密度
1.22 g/cm3 at 20 °C
儲存溫度
15-25°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.090991.09910C-015
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable, liquid chromatography (LC): suitable
product line
Titripur®
product line
Titripur®
product line
-
product line
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
concentration
0.5 M
concentration
0.05 M
concentration
-
concentration
100 μg/mL in methanol
一般說明
c(I₂) = 0.5 mol/l (1 N) Titripur®
特點和優勢
认证:
此滴定溶液由我们获得DAkkS(Deutsche Akkreditierungsstelle,德国国家认证机构)DIN EN ISO/IEC 17025标准的滴定溶液物质的量浓度分析认可的校准实验室D-K-15185-01-00分析。认证证书请见www.sigmaaldrich.com/ISO17025.
包裝
产品包装编码(SKU-pack size number)尾数是“3”,如xxxxxx1003或xxxxxxx 4003,代表其为SmartChemical产品,通过产品标签上的RFID标记可将数据无缝传输到仪器。详情参见www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
分析報告
形态:液体
物质的量浓度:0.4975 - 0.5025 mol/L
测量不确定度± 0.0015 mol/L
可溯源至NIST SRM
浓度通过容量滴定法在20°C测定。
此滴定溶液的物质的量浓度是用标定的硫代硫酸钠溶液(货号 1.09147)测定的。硫代硫酸钠溶液是ISO 17034认证参考物质重铬酸钾基准试剂(货号1.02404)标定的,并可溯源至美国盖瑟斯堡国家标准技术研究所的一级标准参考物质(SRM)(NIST SRM 136 重铬酸钾),由我们的DIN EN ISO/IEC 17025认可的德国达姆施塔特默克校准实验室负责分析。不确定度表示为扩展的测量不确定度,覆盖因子k = 2,覆盖95%的置信度。
注意:滴定度是一种用于校正容量滴定溶液、滴定设备、温度和其他实验室条件变化的校正因子。为了获得正确的滴定结果,建议在打开新瓶后并在一定时间间隔内,立即使用实验室专用设备并在实验室特定条件下对滴定度进行确定。
法律資訊
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
相關產品
產品號碼
描述
訂價
象形圖
Health hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
STOT RE 1 Oral
標靶器官
Thyroid
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3