Merck
1.10028
Tin Test Strips, colorimetric
greener alternative
10-200 mg/L (Sn), MQuant®
同義詞:
锡化学测试条
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
锡测试, colorimetric, 10-200 mg/L (Sn), MQuant®
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
tin
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
10-200 mg/L (Sn)
應用
agriculture
beverage testing
disinfection control (
)
food testing
milk and dairy products
wastewater
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.100061.100441.10077
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
specific analyte(s)
tin
specific analyte(s)
nickel
specific analyte(s)
cyanide
specific analyte(s)
lead
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
product line
MQuant®
measuring range
10-200 mg/L (Sn)
measuring range
10-500 mg/L (Ni)
measuring range
-
measuring range
20-500 mg/L (Pb)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
一般說明
方法:比色法,使用试纸和试剂,10 - 25 - 50 - 100 - 200 mg/L (Sn), MQuant®
该MQuant®锡测试含有试纸和所有的测试必需试剂,可用于测试电镀液、还原剂、稳定剂、催化剂、消毒剂、杀真菌剂以及纺织工业中的媒染剂,尤其是液体食品中的锡和锡化合物。在测试中,所有锡离子都被还原为二价锡离子,并与甲苯-3,4-二硫酚反应生成红色染料。通过目视比较试纸条的反应区与比色卡的各色块,可半定量测定锡浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Spectroquant®锡测试)之前对锡浓度和可能的稀释因子进行估算。
應用
  • 定性检测锡(Ⅱ)的发射试验:一种似是而非的机械论见解。:该研究深入探究了用于定性检测锡(Ⅱ)离子的发射测试,提供了详细的机理见解。研究强调了该测试在分析化学中的实用性,显示了其在各种定性分析中的潜在应用(Ghosh, 2024)。
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 1