Merck
1.13885
Yeast Extract for Biotechnology and Microbiology
for Biotechnology and Microbiology
同義詞:
酵母提取物, 酵母提取物粉
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
CAS 編號:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
41106212
酶委員會索引編號:
232-387-9
NACRES:
NA.74
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
酵母提取物, media component, suitable for microbiology
生物源
yeast
品質等級
形狀
solid
自燃溫度
>200 °C
包裝
pkg of 10 kg
pkg of 25 kg
顏色
beige
pH值
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解度
410 g/L
密度
0.5 g/cm3 at 20 °C
體積密度
490 kg/m3
應用
microbiology
儲存溫度
2-30°C
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
92144Y087509182
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages, microbiology
application(s)
microbiology
application(s)
food and beverages
microbiology
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
biological source
yeast
biological source
Saccharomyces cerevisiae
biological source
-
biological source
Saccharomyces cerevisiae
solubility
410 g/L
solubility
H2O: 2%, clear, light yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 100 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to brownish-yellow
solubility
H2O: 2%, turbid, yellow
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
room temp
storage temp.
2-25°C
pH
7.0 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pH
6.5-7.5 (25 °C, 2% in H2O)
pH
6.5-7.5(10% solution)
pH
6.5-7.5 (2% in H2O)
一般說明
酵母提取物粉末由选定的酿酒酵母菌株制成。它是在受控条件下生产,从而保留其维生素含量和其它营养价值,如肽、游离氨基酸、核酸、矿物质、痕量元素和磷化合物。它富含维生素,通常用于在培养基中以 0.3 - 0.5% 的浓度提供这些因子。
應用
酵母提取物可用作培养多种微生物和分子遗传学应用的细菌学培养基成分。它也适合作为微生物培养基的营养来源。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
相關內容