Merck
1.14977
氯测试补充装
for use with MCOLORTEST®
同義詞:
氯离子目测试剂盒替换装
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.148031.149791.18326
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
feature
refill
feature
refill
feature
refill
feature
refill
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
一般說明
对于114976,114434 MQuant®
当MColortest® 测试(原为MColortest®)的试剂用完时,可以通过订购适当的补充包装来补充试剂盒。补充包装可用于一系列测试试剂盒,使其成为一种特别经济环保的系统。
该补充包装包含MQuant® 测试试剂盒 1.14976 和1.14434 的所有试剂,可用于氯的比色评估。
法律資訊
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation markHealth hazard
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
儲存類別代碼
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
條款
Preparation of a standard solution for free Chlorine according to DIN EN ISO 7393
AQA Standard for free chlorine - Preparation of a standard solution for free chlorine
游离氯标准溶液的制备,符合 DIN EN ISO 7393
AQA 游离氯标准品 - 游离氯标准溶液的制备 - 游离氯原液的制备:首先使用含有大约 6 - 14 % 活性氯的氯化钠溶液制备 1:10 稀释液。对于移液管,将 10 ml 次氯酸钠溶液放入经过校准或合格检查的 100 ml 容量瓶中,然后用分析级水补足至标记。
查看全部