Merck
1.17074
Spectromelt® C 15 MP
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352402
NACRES:
NA.21
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
一般說明
Micropowder grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
準備報告
Storage temperature: no restrictions.
法律資訊
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3