Merck
1.17985
钾测试管
greener alternative
colorimetric, 250-1500 mg/L (K), MQuant®
同義詞:
钾化学测试试纸
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116116
NACRES:
NA.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
描述
semi-quantitative
品質等級
產品線
MQuant®
特定分析物
potassium
環保替代產品特色
Waste Prevention
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
測量範圍
250-1500 mg/L (K)
應用
agriculture
drinking water
mineral water
wastewater
檢測方法
colorimetric
環保替代類別
儲存溫度
15-25°C
相關類別
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
1.179451.169921.10083
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
potassium
specific analyte(s)
calcium
detection method
colorimetric
detection method
reflectometric
detection method
reflectometric
detection method
colorimetric
description
semi-quantitative
description
quantitative
description
quantitative
description
semi-quantitative
product line
MQuant®
product line
-
product line
-
product line
MQuant®
measuring range
250-1500 mg/L (K)
measuring range
1.0-25.0 mg/L (K)
measuring range
0.25-1.2 g/L (K)
measuring range
10-100 mg/L (Ca2+)
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
microbialanalysis
一般說明
方法:比色法,使用试纸和试剂,250 - 450 - 700 - 1000 - 1500 mg/L Potassium, MQuant®
该MQuant®钾测试包含试纸和所有其他必需试剂,用于测定饮用水、矿泉水、工业用水和废水、土壤样品、葡萄酒、啤酒和果汁中的钾含量。钾离子与六硝基二苯胺反应形成橙色络合物。通过目视比较试纸条的反应区与各色度块,可半定量测定钾浓度。试纸非常适合以经济、快速的方式对样品进行预测试,以便在使用定量方法(例如Reflectoquant® 和Spectroquant®钾测试)之前对钾浓度和可能的稀释因子进行估算。
其他說明
替代:117985.0007
法律資訊
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Questions
  1. Can solution be poured onto the test strips rather than the strips being dipped into a test solution?
    1 answer
    1. No, this will affect the contact time, and the strips are not tested in this manner. It will lead to erroneous results. For best results, the strips should be dipped into the solution for approximately 1 second before proceeding to the next step.