等級
Molecular Biology
品質等級
蒸汽密度
3.1 (vs air)
蒸汽壓力
<1 mmHg ( 20 °C)
描述
Merck USA index - 14, 4485
化驗
≥99% (titration)
形狀
liquid
自燃溫度
698 °F
製造商/商標名
Calbiochem®
儲存條件
OK to freeze
desiccated
環保替代產品特色
Safer Solvents and Auxiliaries
Design for Degradation
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
技術
electrophoresis: suitable
折射率
n20/D 1.474 (lit.)
bp
182 °C/20 mmHg (lit.)
mp
20 °C (lit.)
密度
1.25 g/mL (lit.)
正離子痕跡
heavy metals: ≤0.0005%
吸收
≤0.02 at 280 nm in H2O at 0.5 M
≤0.07 at 260 nm in H2O at 0.5 M
異物活動
DNases, proteases, RNases, none detected
環保替代類別
儲存溫度
10-30°C
SMILES 字串
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
InChI 密鑰
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
一般說明
法律資訊
免責聲明
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
390.2 °F - Pensky-Martens closed cup
閃點(°C)
199 °C - Pensky-Martens closed cup