Merck
8.02358
Isobutyl chloroformate
for synthesis
同義詞:
Isobutyl chloroformate, Chloroformic acid isobutyl ester
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
線性公式:
ClCOOCH2CH(CH3)2
CAS 編號:
分子量::
136.58
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352108
酶委員會索引編號:
208-840-1
NACRES:
NA.22
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
等級
synthesis grade
品質等級
蒸汽壓力
12 hPa ( 20 °C)
化驗
≥95.0% (GC)
形狀
liquid
效力
1400 mg/kg LD50, oral (Rat)
反應適用性
reaction type: Coupling Reactions
dilution
(for synthesis)
轉變溫度
flash point 30 °C
密度
1.05 g/cm3 at 20 °C
應用
peptide synthesis
儲存溫度
15-25°C
SMILES 字串
ClC(=O)OCC(C)C
InChI
1S/C5H9ClO2/c1-4(2)3-8-5(6)7/h4H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
YOETUEMZNOLGDB-UHFFFAOYSA-N
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
8.182038.205578.00881
application(s)
peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
application(s)
-
application(s)
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥95.0% (GC)
assay
-
assay
≥98% (GC)
assay
-
form
liquid
form
powder
form
liquid
form
liquid
density
1.05 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
0.87 g/cm3 at 20 °C
density
1.14 g/cm3 at 20 °C, 1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
vapor pressure
12 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
17 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
3.42 psi ( 20 °C), 54 hPa ( 20 °C)
分析報告
Assay (GC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.043 - 1.046
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup