Merck
8.06548
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt
for synthesis
同義詞:
3-Nitrobenzenesulfonic acid sodium salt, Sodium 3-nitrobenzenesulfonate
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
線性公式:
3-(NO2)C6H4SO3Na
CAS 編號:
分子量::
225.15
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
204-857-3
NACRES:
NA.22
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
形狀
needles
自燃溫度
355 °C
效力
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
8 (23 °C, 50 g/L in H2O)
mp
350 °C (decomposition)
溶解度
200 g/L
密度
0.45 g/cm3 at 20 °C
體積密度
450 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)[N+](=O)[O-]
InChI
1S/C6H5NO5S.Na/c8-7(9)5-2-1-3-6(4-5)13(10,11)12;/h1-4H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
LJRGBERXYNQPJI-UHFFFAOYSA-M
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
2251931.06609198978
solubility
200 g/L
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, faintly yellow to yellow
solubility
545 g/L
solubility
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
form
needles
form
-
form
solid
form
powder
mp
350 °C (decomposition)
mp
-
mp
-
mp
204-206 °C (lit.)
density
0.45 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1.2 g/cm3 at 20 °C
density
-
分析報告
Assay (acidimetric after ion exchange): ≥ 92.0 %
Water (K. F.): ≤ 5.0 %
Identity (IR): passes test
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
212.0 °F - closed cup
閃點(°C)
100 °C - closed cup