Merck
8.40006
Tetradecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
同義詞:
Tetradecyltrimethylammonium bromide, N,N,N-Trimethyl-1-tetradecanammonium bromide, Myristyltrimethylammonium bromide
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
經驗公式(希爾表示法):
C17H38BrN
CAS 編號:
分子量::
336.39
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
214-291-9
NACRES:
NA.22
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
形狀
powder
效力
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
245-250 °C
溶解度
100 g/L
體積密度
600 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C17H38N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(2,3)4;/h5-17H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI 密鑰
CXRFDZFCGOPDTD-UHFFFAOYSA-M
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
8720832441187210
form
powder
form
crystals
form
solid
form
crystals
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
DMSO: 10 mg/mL, water: 100 mg/mL
solubility
H2O: 0.1 g/mL, clear
potency
3900 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
mp
245-250 °C
mp
245-250 °C (lit.)
mp
-
mp
245-250 °C (lit.)
分析報告
Assay (336,4 g/mole): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
標靶器官
Gastrointestinal tract, Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3