材料
polypropylene
silicone seal
品質等級
特點
hydrophilic
製造商/商標名
Polygard
參數
4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C
4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C
柱標稱長度
10 in. (25 cm)
直徑
7.0 cm (2.75 in.)
雜質
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
重量法萃取物
≤50 mg
孔徑
5.0 μm nominal pore size
5.0 μm pore size
輸入
sample type liquid
柱代碼
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | CR0574006 | CR7571006 | CR0572006 |
|---|---|---|---|
| material polypropylene , silicone seal | material polypropylene , silicone seal | material polypropylene , silicone seal | material polypropylene , silicone seal |
| impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) | impurities ≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction) |
| parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C | parameter 4.8 bar max. differential pressure (70 psid) at 25 °C, 4.8 bar max. inlet pressure (70 psi) at 25 °C |
| feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic | feature hydrophilic |
| manufacturer/tradename Polygard | manufacturer/tradename Polygard | manufacturer/tradename Polygard | manufacturer/tradename Polygard |
| cartridge nominal length 10 in. (25 cm) | cartridge nominal length 40 in. (100 cm) | cartridge nominal length 10 in. (25 cm) | cartridge nominal length 20 in. (50 cm) |
一般說明
Polygard-CR滤芯具有高通量,25 °C下最大压差为4.8 bar(70 psid)。
经典应用
Polygard-CR高效滤芯采用梯度密度的聚丙烯介质,广泛用于饮料行业的液体和气体过滤,保护下游更紧密的滤器。
合规性
经获认可的认证机构审核,Polygard® CR滤芯的设计、开发和生产均严格遵从ISO 9000质量体系标准,每件产品均附有质量标准证书(CoQ)。每个滤芯均提供验证手册支持,满足合规要求。
每个滤芯均带特征标记,方便溯源和识别。
有多种规格可供选用
Polygard CR滤芯提供各种过滤面积选择,满足各种应用需求。 还提供多种进出口连接方式,方便适配现有滤器外壳。
通过选择最适合的介质构造,使滤器的滞留体积降至最低。
準備報告
80 °C×30 min的热水处理
126 °C×30 min下,10次高压锅蒸汽灭菌或在线蒸汽灭菌