Merck
ECM630
纤维蛋白体外血管生成检测
The Fibrin Gel In Vitro Angiogenesis Assay Kit represents a simple model of angiogenesis in which the induction or inhibition of tube formation by exogenous signals can be easily monitored.
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
物種活性
vertebrates
製造商/商標名
Chemicon®
技術
activity assay: suitable
cell based assay: suitable
運輸包裝
dry ice
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
ECM642ECM644HANG2MAG-12K
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
multiplexing: suitable
species reactivity
vertebrates
species reactivity
-
species reactivity
-
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Milliplex®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
一般說明
说明
血管生成是新生毛细血管生成的过程。 它是许多正常(生殖和伤口愈合)和病理过程(糖尿病性视网膜病,类风湿关节炎,肿瘤生长和转移)的基本组成部分1。
CHEMICON纤维蛋白凝胶体外血管生成测定试剂盒为评估96孔或其他形式的内皮细胞形成管提供了方便的系统。 当在纤维蛋白凝胶顶部或内部培养时,内皮细胞会迅速排列并形成可显示专利腔2,3的互连网络。 管的形成是一个涉及细胞粘连、迁移、分化和生长的多步骤过程4。 纤维蛋白凝胶中内皮细胞网络内细胞间连接和腔的形成取决于VE-钙粘蛋白,avb3和a5b1整联蛋白,cdc42和Rac1 GTPases以及膜型基质金属蛋白酶(MT-MMPs)的作用2,3,5,6。 体外纤维蛋白凝胶内的血管生成被认为是伤口愈合和肿瘤血管生成的准确模型,因为肿瘤细胞衍生的血管内皮生长因子/血管通透性因子可促进纤维蛋白原从肿瘤脉管系统渗漏并形成富含纤维蛋白的促血管生成临时基质7。
纤维蛋白凝胶的形成是通过凝血酶8对纤维蛋白原(一种异源三聚体)的酶促裂解而引发的。 所得裂解的纤维蛋白分子形成高度半透明的规则的多分子阵列。 该试剂盒中纤维蛋白原和凝血酶的浓度和配方经过优化,可通过HUVEC最大程度地形成试管,并易于观察这些试管。
應用
应用
CHEMICON纤维蛋白凝胶体外血管生成测定试剂盒是一种简单的血管生成模型,可以轻松监测外源信号对管形成的诱导或抑制作用。 通过将纤维蛋白原和凝血酶溶液混合,可以轻松,快速地在培养皿中形成纤维蛋白凝胶。 对于测定管形成的抑制剂或刺激物,在将细胞添加到纤维蛋白凝胶顶部之前,简单地将内皮细胞混悬液与不同浓度的待测抑制剂或刺激物预混合。 在接种细胞后的第二天添加第二层纤维蛋白凝胶是可选的,但将促进最佳存活以及更高程度的网络和管腔形成。 该测定法可用于监测各种内皮细胞(例如人脐静脉细胞(HUVEC)或牛毛细血管内皮细胞(BCE))中管组装的程度。
研究类别
细胞结构
準備報告
将未开封的试剂盒材料储存在-20°C或-70°C下直至其失效日期。 纤维蛋白原溶液解冻后,在室温下最多可保存两周。 解冻的凝血酶溶液应在4ºC下保存长达一个月。 解冻的100x阳性对照血管生成补充剂可在4ºC下储存长达一年。
其他說明
纤维蛋白原溶液:(部件号90244)一个10 mL瓶。
凝血酶溶液:(部件号90246)一个7.5 mL瓶。
100x阳性对照血管生成补充剂:(部件号90247)一个0.5 mL瓶。(在不含酚红的EBSS中包含1.0 mg/mL牛胰胰岛素,0.55 mg/mL人转铁蛋白(基本上不含铁)和0.5 μg/mL亚硒酸钠)。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Amira Seltana et al.
Frontiers in immunology, 13, 916187-916187 (2022-07-12)
Fibrinogen is a large molecule synthesized in the liver and released in the blood. Circulating levels of fibrinogen are upregulated after bleeding or clotting events and support wound healing. In the context of an injury, thrombin activation drives conversion of
Mesenchymal stem cells secrete multiple cytokines that promote angiogenesis and have contrasting effects on chemotaxis and apoptosis.
Robert A Boomsma,David L Geenen
Testing null
A comprehensive library of histone mutants identifies nucleosomal residues required for H3K4 methylation.
Shima Nakanishi,Brian W Sanderson,Kym M Delventhal,William D Bradford et al.
Nature Structural and Molecular Biology null
Gyungsoon Park et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 722, 179-189 (2011-05-19)
The model filamentous fungus Neurospora crassa has been the focus of functional genomics studies for the past several years. A high-throughput gene knockout procedure has been developed and used to generate mutants for more than two-thirds of the ∼10,000 annotated
Direct interactions of intraflagellar transport complex B proteins IFT88, IFT52, and IFT46.
Ben F Lucker,Mark S Miller,Slawomir A Dziedzic,Philip T Blackmarr,Douglas G Cole
The Journal of Biological Chemistry null
文章
以細胞為基礎的血管生成測試,可分析新血管的形成,應用於癌症研究、組織再生和血管生物學。
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
相關內容
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
Key Steps in Tumor Metastasis
"Recognizing both the tremendous opportunities and the challenges facing cancer research, we are dedicated to developing and refining tools and technologies for the study of cancer. With our comprehensive portfolio, including the Upstate®, Chemicon®, and Calbiochem® brands of reagents and antibodies, researchers can count on dependable, high quality solutions for analyzing all the hallmarks of cancer."