製造商/商標名
Specialty Media
EmbryoMax®
技術
cell culture | stem cell: suitable
輸入
sample type: mouse embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
1 of 4
本產品 | LMSU20 | LMSU19 | LMSU02 |
|---|---|---|---|
| form liquid | form - | form - | form - |
| manufacturer/tradename Specialty Media | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd | manufacturer/tradename Paragon Scientific Ltd |
| technique(s) cell culture | stem cell: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| input sample type: mouse embryonic stem cell(s) | input - | input - | input - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
準備報告
储存于2-8 °C
法律資訊
EmbryoMax is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3