Merck
EZFITSAM3
EZ-Fit®过滤歧管
3-place manifold, for use with EZ-Fit® Filtration Unit, stainless steel
同義詞:
EZ-Fit® 歧管, EZ-Fit®歧管,适用于EZ-Stream®真空泵,高吞吐量应用, 歧管头, 歧管座, 过滤歧管座
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41116129
NACRES:
NB.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
stainless steel
品質等級
滅菌相容性
autoclavable compatible
特點
3-place manifold
包裝
pkg of 1 unit
製造商/商標名
EZ-Fit®
應用
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
相容性
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
運輸包裝
ambient
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
EZFITSAM1EZFITMHTA3EZFITSAM6
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Manifold
compatibility
for use with EZ-Fit® Filtration Unit
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
application(s)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 1 unit
packaging
pkg of 3 unit
packaging
pkg of 1 unit
material
stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
material
316L stainless steel
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
autoclavable compatible
sterilization compatibility
autoclavable compatible
一般說明
带3个位置的EZ-Fit®过滤歧管底座设计用于进行实验室样品过滤。过滤歧管结构可在重复使用过程中消除所有污染源,因为歧管基座的每个部分均可清洁和高压灭菌。
EZ-Fit®过滤歧管底座可以同时容纳三个过滤头,这意味着可以一次测试三个样品,并且符合人体工程学的设计可以在层流罩下操作,节省实验室工作台空间。
过滤歧管的2路阀系统可防止用户在开启或关闭阀门时意外触摸过滤头。
應用
EZ-Fit®过滤歧管底座用于进行常规实验室过滤样品。食品和饮料行业的原材料、加工过程和成品的液体样品可以使用该设备进行测试。
特點和優勢
EZ-Fit®过滤歧管基座具有以下特点和优势:
  • 不同的过滤头适合可重复使用和一次性过滤装置。
  • 每个组件可拆卸,以便进行深入清洁。
  • 耐高压灭菌零件。
  • 用于真空管的快速接头。
  • 低高度,更容易使用内部层流罩。
包裝
EZFITBASE3 x1
EZFITMHTA3 x1
分析報告
具有3个位置的EZ-Fit®过滤歧管底座可以一次过滤3个测试样品。
法律資訊
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
used together
產品號碼
描述
訂價
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
文章
The EZ Product Family optimizes your microbial testing workflow to deliver reliable and reproducible microbial enumeration test results. The product lineup consists of filtration devices, manifolds, calibrated vacuum sources, and rapid microbial detection platforms.