Merck
LP3
高密度脂蛋白,人
同義詞:
HDL
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
human
品質等級
化驗
>95%
形狀
liquid
製造商/商標名
Chemicon®
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
L8039LP2437641
biological source
human
biological source
human plasma
biological source
human
biological source
-
assay
>95%
assay
≥95% (SDS-PAGE)
assay
>95% (SDS-PAGE)
assay
≥95% (of total lipoprotein content, electrophoresis)
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
form
liquid
form
solution
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
一般說明
产品来源:人血浆HBsAg、HIV-I、HIV-II、HBc和丙型肝炎抗体检测均为阴性。所有血液制品均应视为具有潜在传染性。
分子量:
175,000-360,000
密度:
1.063 - 1.2 g/mL
通过用于密度调节的KBr连续浮选超速离心技术制备。HDL是胆固醇逆向运输和酯化的载体,在脂蛋白的血管内分解代谢过程中充当游离胆固醇的清除剂。HDL水平与冠状动脉疾病呈负相关。
外觀
溶于150 mM NaCl,pH 7.4,含0.01% EDTA的液体 组分: 55-45%脂肪、45-55%蛋白质
準備報告
在2-8°C保存长达3个月。请勿冷冻。冷冻可能导致变性。
其他說明
替代品:LP3-10MG
浓度:请参考批次特异性浓缩物的分析证书。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
nwg
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Ana C Alcalá et al.
Journal of virology, 96(5), e0166421-e0166421 (2022-01-06)
The dengue virus NS1 is a multifunctional protein that forms part of replication complexes. NS1 is also secreted, as a hexamer, to the extracellular milieu. Circulating NS1 has been associated with dengue pathogenesis by several mechanisms. Cell binding and internalization
Kai Liu et al.
Nature communications, 14(1), 4007-4007 (2023-07-07)
In terms of lipid nanoparticle (LNP) engineering, the relationship between particle composition, delivery efficacy, and the composition of the biocoronas that form around LNPs, is poorly understood. To explore this we analyze naturally efficacious biocorona compositions using an unbiased screening