Merck
MAB1675
抗细胞角蛋白19抗体,克隆E6
ascites fluid, clone E6, Chemicon®
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
mouse
抗體表格
ascites fluid
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
E6, monoclonal
物種活性
fish, rat, rabbit
應無反應活性
human, mouse
包裝
antibody small pack of 25 μL
製造商/商標名
Chemicon®
技術
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
同型
IgG1
UniProt登錄號
運輸包裝
dry ice
儲存溫度
−20°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... KRT19(3880)
mouse ... Krt19(16669)
rat ... Krt19(360626)
免疫原
来自大鼠结肠的角蛋白。
應用
免疫组化冷冻的组织切片。
免疫印迹
最佳工作稀释液必须由最终用户确定。
抗细胞角蛋白 19 抗体,克隆 E6 可检测细胞角蛋白 19 的水平,&经发布 & 验证可用于 WB,IH。
生化/生理作用
大鼠角蛋白 19(40kD),类似于人角蛋白 19。
分析報告
经过测试
其他說明
请参考特定批次的数据表。
法律資訊
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Houda Darwiche et al.
Hepatic medicine : evidence and research, 3, 89-98 (2011-09-20)
BACKGROUND AND AIMS: Activation of the oval cell compartment occurs in the liver when hepatocytes are functionally compromised and/or unable to divide. Our goal was to investigate the systemic signals responsible for determining the efficiency of oval cell-mediated liver regeneration
P J Salas et al.
The Journal of cell biology, 137(2), 359-375 (1997-04-21)
In a previous publication (Rodriguez, M.L., M. Brignoni, and P.J.I. Salas. 1994. J. Cell Sci. 107: 3145-3151), we described the existence of a terminal web-like structure in nonbrush border cells, which comprises a specifically apical cytokeratin, presumably cytokeratin 19. In