材料
polyethersulfone
polypropylene screen
polyurethane adhesive
品質等級
製造商/商標名
Pellicon®
參數
0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse)
5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi)
7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward)
技術
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
高度
9.0 cm (3.5 in.)
長度
21 cm (8.3 in.)
寬度
17.8 cm (7.0 in.)
過濾面積
2 m2
膜標稱面積
2 m2
重量法萃取物
≤1500 mg/m2
基質
Biomax®
孔徑
50 kDa NMWCO
pH值
1-14
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | P2B005V20 | P2B300V20 | P2B030V20 |
|---|---|---|---|
| matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® | matrix Biomax® |
| pore size 50 kDa NMWCO | pore size 5 kDa NMWCO | pore size 300 kDa NMWCO | pore size 30 kDa NMWCO |
| material polyethersulfone , polyurethane adhesive, polypropylene screen | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive | material polyethersulfone , polypropylene screen, polyurethane adhesive |
| parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) | parameter 0.33 bar max. transmembrane pressure (5 psig) (reverse), 5-35 L/min recirculation rate at 0.4 bar (6 psi), 7 bar max. transmembrane pressure (100 psig) at 30 °C (forward) |
| technique(s) protein purification: suitable, analytical sample preparation: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable | technique(s) analytical sample preparation: suitable, protein purification: suitable |
| manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® | manufacturer/tradename Pellicon® |
一般說明
密理博′ BIOMAX 50聚醚砜膜具有无空隙结构,可以防止溶质穿过传统超滤膜薄皮层下方常见的空隙/微缺陷漏出。这些无空隙膜的渗透性更强,从而产生具有同等或优异的产品保留率的高通量。这些无空孔膜带来了快速、高产量处理的优势和更小的系统。
Pellicon® 2 Maxi BIOMAX超滤模板具有2 m2 的过滤面积,孔尺寸为 50 kDa NMWCO。
應用
- 蛋白质溶液
- 多糖溶液
- 病毒悬浮液
以下物质的捕获、清洗或澄清:
- 细胞培养物和裂解产物
- 胶体悬浮液
- 病毒培养物
特點和優勢
- V型筛网(开放流道)
- 先进的无空隙膜可以解决任何分离挑战
- 短流道实现更高的通量和分离度
- 提供流道配置选择,便于进行工艺优化
- 快速、可预测、可放大
- 确实的线性放大能力,从实验室规模到数千升的工业规模
- 分离度更高、收率更好、优良的耐反压性
- Ultracel膜是微孔基底支撑的复合材料膜,是一种性能优良的无缺陷膜
分析報告
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
相關內容