Merck
TR-1003
聚乙烯感染/转染试剂
A highly efficient method of gene transfer into mammalian cells leveraging infection with retroviral vectors.
Polybrene Infection / Transfection Reagent
同義詞:
1,5-二甲基-1,5-二氮杂十五甲基多溴化物, 海美溴铵
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41122100
eCl@ss:
32160801
NACRES:
NA.75
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
品質等級
形狀
liquid
製造商/商標名
Specialty Media
技術
transfection: suitable
相關類別
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
H9268107689S2667
form
liquid
form
-
form
-
form
gelatinous solid
technique(s)
transfection: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
manufacturer/tradename
Specialty Media
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
應用
聚凝胺是一种阳离子聚合物,可以大大提高逆转录病毒或慢病毒感染哺乳动物细胞的效率。它起到中和病毒体与细胞表面之间电荷排斥的作用,从而提高感染效率。逆转录病毒感染的效率在某些细胞中显著提高了 100 到 1,000 倍,这是因为在感染过程中加入了聚凝胺。含有 DMSO 的聚凝胺储液还用于介导 DNA 转移到多种细胞类型中,例如 CHO、鸡胚成纤维细胞、NINH-3T3 和髓样细胞。
方法:逆转录病毒感染
重组逆转录病毒储液是通过将 5ml 生长培养基(含 5% 血清)添加接近汇合的转染的逆转录病毒包装细胞单层细胞的 100mm 平板中来制备的。24 小时后,去除培养基,并通过 0.45um 过滤器过滤。
将要感染该重组逆转录病毒储液的细胞以每个 100mm 平板 500,000 个细胞的量接种在 10ml 完全培养基中。
24 小时后,去除细胞的生长培养基。用 2ml 的病毒上清液(或将病毒储液稀释至 2ml)感染细胞,每毫升添加 5ug 至 10ug 的聚凝胺(最终浓度),在 37°C 下孵育细胞 3 到 6 小时。
加入 8 ml 完全培养基。感染三天后,将细胞按 1:5 的比例分进选择培养基。
方法:转染
将细胞铺在完全生长培养基中,约有 50% 汇合。
铺板后 18 至 24 小时,立即使用以下方法制备 DNA-培养基-聚凝胺溶液:
注意:必须按照正确的顺序添加每个组件。
1:完全生长培养基(60mm 平板,2ml;
100mm 平板,3ml),加热至 37°C。
2:质粒 DNA,10ng 至 10ug。轻轻混合。
3:聚凝胺的最终浓度为每毫升 5ug 至 10ug。轻轻混合
从平板中去除培养基,并将 DNA-培养基-聚凝胺溶液添加到细胞中。让细胞在 37°C 下孵育 6 到 20 小时,前 6 个小时大约每 1.5 个小时轻轻摇动一次。
去除 DNA-培养基-聚凝胺溶液,并用 DMSO 储液轻轻覆盖细胞(在 1X HBSS 中的 15% DMSO:专门培养基(货号 S-051-D)每个 60 mm 平板 3 ml,每个 100 mm 平板 4 ml。手动摇动培养皿 10 秒钟,使溶液均匀分布,然后将细胞置于 37°C 下温育 4 分钟。
立即去除 DMSO 储液,并用完全生长培养基轻轻冲洗细胞两次,每个 60 mm 培养皿每次洗涤用 5 ml,每个 100 mm 培养皿每次洗涤用 10 ml
将完全生长培养基添加到细胞中。
若要获得稳定的转化子,则去除生长培养基,并将细胞按 1:5 比例分进选择培养基。
若要瞬时表达,去除生长培养基并添加新鲜的生长培养基。24 至 72 小时后收获细胞和/或培养基。
提供的试剂通过0.2μm膜过滤并用无菌H2O水化。
外觀
每毫升无菌超纯水溶解 10mg 聚乙烯。
準備報告
在 -20°C 可保存长达 2 年。
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
儲存類別代碼
12 - Non Combustible Liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Nam Ji Sung et al.
Bioscience reports, 40(3) (2020-03-07)
Docosahexaenoic acid (DHA) is an omega-3 fatty acid abundant in fish oils. It is known to have an inhibitory effect on various diseases such as inflammation, diabetes, and cancer. Epithelial-to-mesenchymal transition (EMT) is a process that epithelial cells gain migratory
Margaret M McDaniel et al.
Cell reports, 31(5), 107604-107604 (2020-05-07)
Inflammasome activation leads to pyroptotic cell death, thereby eliminating the replicative niche of virulent pathogens. Although inflammasome-associated cytokines IL-1β and IL-18 have an established role in T cell function, whether inflammasome activation in dendritic cells (DCs) is critical for T cell priming
Enhancement and inhibition of avian sarcoma viruses by polycations and polyanions.
K Toyoshima et al.
Virology, 38(3), 414-426 (1969-07-01)
Marta Llaurado Fernandez et al.
Gynecologic oncology, 157(1), 12-20 (2020-01-20)
Low-grade serous ovarian carcinomas (LGSC) are frequently ER/PR positive, though the mechanisms by which ER/PR regulate prognosis or anti-estrogen treatment efficacy are poorly understood. We studied ER/PR expression in LGSC tumors and cell lines to evaluate patient outcomes and cellular
Arash Nanbakhsh et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2097, 107-113 (2019-11-30)
Recent advances in cancer immunotherapy emphasize the need for an efficient method to genetically modify effector lymphocytes to express exogenous "synthetic" genes. NK cells represent 10-20% of total lymphocytes in the peripheral blood of humans and play an essential role
文章
包含β-肌动蛋白、α-微管蛋白和波形蛋白用于细胞骨架结果蛋白活细胞分析的高滴度慢病毒颗粒。
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.
High titer lentiviral particles including beta-actin, alpha-tubulin and vimentin used for live cell analysis of cytoskeleton structure proteins.
SeqPlex™-I WTA kit amplifies RNA for NGS, enabling genomic studies from limited samples.
條款
生成人類誘導多能幹細胞 (iPSC) 的幹細胞重編方案,包括以病毒和非病毒 RNA 為基礎的方法。
Stem cell reprogramming protocols to generate human induced pluripotent stem cells (iPSCs) including viral and non-viral RNA based methods.
相關內容
KOD One™ PCR 主混合物概述,用於高特異性、高保真度和高產量的超快速 PCR
KOD One™ PCR Master Mix overview for ultra-fast PCR with high specificity, fidelity, and yield
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What is the concentration of hexadimethrine bromide un ug/mL?
    1 answer
    1. This product has a concentration of 10 mg/mL or 10 ug/uL. The 50 uL package size will contain 500 ug.
      Helpful?
  2. For polybrene reagent TR-1003-G. I know it says to store the vial at -20C but was wondering what to do for aliquots. I thawed out the polybrene to make smaller aliquots from it. For these aliquots, should I store at 4C or -20?
    1 answer
    1. Polybrene is highly sensitive to freeze-thaw cycles. It is recommended to store in single-use size aliquots to avoid multiple freeze-thaw cycles. Store at -20°C for up to 2 years. If freeze-thaw cycles are necessary, do not freeze/thaw the stock solution more than three times. If the solution remains sterile, it should be stable for up to 1 year at 4°C.
      Helpful?
  3. what is the concentration of polybrene.
    1 answer
    1. This product is a sterile solution of polybrene at 10 mg/mL in water.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. New York, ny
    • Review 1
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Performed flowork
    This products has been contented every time for test !
    Helpful?
  2. 1 Ratings-only review