Merck
UFC201024
Amicon® Ultra离心超滤管,10 kDa MWCO
greener alternative
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 10 kDa
同義詞:
离心浓缩器,10 kDa MWCO,2 mL样品体积
登入 查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
材料
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
品質等級
無菌
non-sterile
產品線
Amicon®
包裝
pkg of 24 pkg
製造商/商標名
Amicon® Ultra
sustainability
Greener Alternative Product
參數
2 mL sample volume
技術
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
長度
119.7 mm
直徑
15.9 mm
過濾面積
1 cm2
容積
2 mL
有效容積
≤2 mL
2 mL
孔徑
10 kDa MWCO
環保替代類別
運輸包裝
ambient
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
UFC8010UFC5010UFC9010
pore size
10 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
pore size
10 kDa MWCO
parameter
2 mL sample volume
parameter
4 mL sample volume
parameter
0.5 mL sample volume
parameter
15 mL sample volume
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
manufacturer/tradename
Amicon® Ultra
material
polypropylene tube (for collection), styrene-butadiene housing, regenerated cellulose membrane
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
material
polypropylene cap, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, styrene-butadiene housing
material
polyethylene cap, polyethylene liner, polypropylene tube, regenerated cellulose membrane, regenerated cellulose support, styrene-butadiene housing
product line
Amicon®
product line
Amicon®
product line
Amicon®
product line
Amicon®
一般說明
Amicon® Ultra-2离心过滤装置提供快速超滤。它具有从稀释的和复杂的样品基质中回收高浓度因子和轻松浓缩的潜力。Amicon® Ultra-2设备未经消毒,仅供一次使用。
我们竭诚为您带来经过重新设计的绿色替代产品,实现可持续性更高的研究方案。 内部过滤装置采用按ISCC质量平衡分配的生物循环材料制成。点击此处以获取更多信息。
應用
  • 采用10,000 Dalton分子量截止超滤®膜进行超滤。
  • 含抗原、抗体、酶、核酸或微生物的生物样品的浓度。
  • 纯化在组织培养提取物或细胞裂解液中发现的大分子成分。
  • 引物去除、PCR清理、从反应混合物中去除连接物或大分子标记,以及在HPLC之前去除蛋白质。
  • 脱盐,缓冲液更换和蛋白质透析。
  • 体积排阻和蛋白质分离。
Amicon® Ultra-2离心过滤装置已用于:
  • 在细胞外囊泡(EV)分离前减少大量生物液体或浓缩细胞外囊泡[1]
  • 浓缩含抗原、抗体、酶、核酸(DNA/RNA样品,单链或双链)、微生物、柱洗脱物和纯化样品的生物样品
  • 在高效液相色谱(HPLC)分析之前,对组织培养提取物和细胞裂解液中发现的大分子成分进行纯化,从反应混合物中去除引物、连接物或分子标记,去除蛋白质
  • 脱盐、缓冲交换[2]或过滤
特點和優勢
  • Amicon® Ultra 2 ml 10K 24支包装
  • 可浓缩2 mL至15-70 μl
  • 98%的样品回收率
  • 快速的处理时间-10至30分钟的离心时间
  • 工程化永停点
  • 反向离心功能可提供一致的回收率
  • 使用10 kda NMWCO的Ultracel®再生纤维素膜提供大于90%的保留回收率
  • 2 mL浓缩至15-70 μL
  • 98%的样品回收率
  • 快速处理时间:10至30分钟旋转时间
  • 工程化永停点
  • 反向旋转能力提供一致的回收率
其他說明
Amicon® Ultra-2装置随附两根管。在操作过程中,一根管用来回收滤液;另一根管在浓缩过程中用来封盖设备,随后回收浓缩样本。Amicon Ultra-2离心过滤装置仅供研究使用,不能用于诊断程序。
替代品:4205
法律資訊
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ULTRACEL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Bao Quoc Tran et al.
Data in brief, 6, 68-76 (2016-01-23)
A reference monoclonal antibody IgG1 and a fusion IgG protein were analyzed by top- and middle-down mass spectrometry with multiple fragmentation techniques including electron transfer dissociation (ETD) and matrix-assisted laser desorption ionization in-source decay (MALDI-ISD) to investigate heterogeneity of glycosylated
Keerthie Dissanayake et al.
Theriogenology, 149, 104-116 (2020-04-08)
Extracellular vesicles (EVs) are membrane-bound biological nanoparticles (NPs) and have gained wide attention as potential biomarkers. We aimed to isolate and characterize EVs from media conditioned by individually cultured preimplantation bovine embryos and to assess their relationship with embryo quality.
Lulai Xu et al.
Vaccine, 38(7), 1690-1699 (2020-01-16)
Newcastle disease virus (NDV) has been used as a vector in the development of vaccines and gene delivery. In the present study, we generated the thermostable recombinant NDV (rNDV) expressing the different forms of hemagglutinin (HA) of highly pathogenic avian
Glenn Vergauwen et al.
Scientific reports, 7(1), 2704-2704 (2017-06-04)
Identification and validation of extracellular vesicle (EV)-associated biomarkers requires robust isolation and characterization protocols. We assessed the impact of some commonly implemented pre-analytical, analytical and post-analytical variables in EV research. Centrifugal filters with different membrane types and pore sizes are
Jasjeet Kaur et al.
Virus genes, 56(4), 480-497 (2020-05-06)
Staphylococcus aureus is one of the most dreadful infectious agents, responsible for high mortality and morbidity in both humans and animals. The increased prevalence of multidrug-resistant (MDR) Staphylococcus aureus strains has limited the number of available treatment options, which calls
文章
探索超濾膜在蛋白質樣品製備方面的原理和優點,包括溶劑交換和樣品濃縮。
Explore ultrafiltration membrane principles and benefits for protein sample preparation, including solvent exchange and sample concentration.
條款
標準化和減少細胞外小泡製備工作流程的最佳實踐,消除死細胞衍生小泡對 EV 製備的污染。
Best practices for standardizing and reducing the Extracellular Vesicle Preparation workflow, and eliminating contamination of EV preparations with dead-cell-derived vesicles.
相關內容
濃縮蛋白質,避免流失。使用 Amicon® Ultra 過濾器進行濃縮時,能可靠地回收蛋白質。
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
"The Amicon® Ultra 2 mL filter provides a fast and easy way to concentrate, desalt and exchange thebuffer for both proteins and nucleic acids. Now you can concentrate 2 mL down to 15 – 70 μL in anAmicon® Ultra centrifugal device."
查看全部
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. At what speed should the Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO UFC201024 be used? Besides, what is the maximun g-force supported by the Amicon?
    1 answer
    1. The speed needs to be evaluated. However, we know that the maximum speed should never be exceeded. It is best to run below the maximum speed to not risk breakage in case the centrifuge has not been calibrated recently. Here are our specifications for the Amicon Ultra 0.2: Maximum relative centrifugal force Swinging bucket rotor 4,000 × g for concentration spin, 1,000 × g for recovery spin Fixed angle rotor 7,500 × g for concentration spin, 1,000 × g for recovery spin
      NOTE: When spinning viscous solutions such as undiluted serum or plasma, do not exceed 5,400 x g. Furthermore, if you are trying to concentrate proteins, often, proteins do not like to be spun at a high speed or they can precipitate. Therefore, let's say your centrifuge is run at 2000 x g. This should work fine. It may take longer or it may not. This depends on initial and final desired volume when stopped.  
      Helpful?
  2. Can Amicon® Ultra Centrifugal Filter, 10 kDa MWCO UFC201024 to be in the Centrifuge as 4 mL Centrifugal Filter without adaptors?We have adaptors for 15 mL TUBES
    1 answer
    1. Amicon Ultra-2 devices should be used in a centrifuge with swinging bucket or fixed angle rotor with wells/carriers that can accommodate 17 mm × 100 mm tubes. This is the same well/carrier size that is recommended for the Amicon® Ultra-4 devices. To avoid damage to the device during centrifugation, make sure it is properly assembled and seated at the bottom of the rotor. The rim of the concentrate collection tube should be inside the rotor well. Check clearance before spinning.
      Helpful?
  3. Hello. Does these 2 ml 10 kDa filters fit into the same centrifuge rotor as the 0.5 ml 10 kDa amicon filters?
    1 answer
    1. No, the Amicon-0.5 devices require a microfuge, while the Amicon-2 devices require a centrifuge with adapters for 5 ml tubes.