AC/DC 輸入
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
品質等級
產品線
Milli-Q® IX
包裝
pkg of 1 unit
環保替代產品特色
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
參數
≤2 L/min distribution flow rate (from POD)
10 L/hr flow rate
200 L/day
27.1 kg operating weight (59.8 lb)
system H × W × D
49.8 cm (19.6 in.) × 37.5 cm (14.8 in.) × 38 cm (15 in.)
輸入
feed water nature potable tap water
輸出
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
傅導性
<0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water)
環保替代類別
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
1 of 4
本產品 | ZIX7003T0C | ZIX7015T0C | ZIQ7003T0C |
|---|---|---|---|
| output product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm) | output product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm) | output product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm) | output product water quality: type 1 water (18.2 MΩ·cm) |
| parameter ≤2 L/min distribution flow rate (from POD), 200 L/day, 10 L/hr flow rate, 27.1 kg operating weight (59.8 lb) | parameter ≤2 L/min distribution flow rate (from POD), 23.4 kg operating weight (51.6 lb), 3 L/hr flow rate, 60 L/day max. usage | parameter ≤2 L/min distribution flow rate (from POD), 15 L/hr flow rate, 27.4 kg operating weight (60.5 lb), 300 L/day max. usage | parameter ≤2 L/min distribution flow rate (Type I), 100 L/day max. usage, 20.6 kg operating weight (57.3 lb), 3 L/hr flow rate (Type II) |
| input feed water nature potable tap water | input feed water nature potable tap water | input feed water nature potable tap water | input feed water nature potable tap water |
| conductivity <0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water) | conductivity <0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water) | conductivity <0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water) | conductivity 0.055 μS/cm at 25 °C (Ultrapure Water), <0.2 μS/cm at 25 °C (Pure Water) |
| packaging pkg of 1 unit | packaging - | packaging pkg of 1 unit | packaging pkg of 1 unit |
| AC/DC input 100 V / 240 V AC, 50-60 Hz | AC/DC input 100 V / 230 V AC, 50-60 Hz | AC/DC input 100 V / 240 V AC, 50-60 Hz | AC/DC input 100 V / 230 V AC, 50-60 Hz |
一般說明
- 纯水生产单元提供灵活的安装和简化的维护。
- 智能纯水储水箱,提供最大保护,阻挡一切外来污染。
- 重新设计的 E-POD® 取水器单元可方便、快速地获取加压纯水。大型触摸屏可实现直观交互并显示基本数据,让用户完全放心。在同一实验室或相邻实验室的不同位置,每个 IX 生产单元最多可以使用两个 E-POD® 分配器。(储水箱和取水器需单独订购)
有关此产品的更多信息,请联系我们的 技术服务团队
應用
特點和優勢
- 提供符合药典和 ISO 要求的纯水质量。
- 易于使用,维护无忧。
- 提供可靠的 2 类纯水,并进行持续的质量监控。
- 紧凑型,具有节省空间的安装选项。
- 无汞ech2o®灯使用UVC-LED技术灭活细菌。
- IPAK Gard® 预处理柱保护反渗透(RO)膜,提升系统性能。
- Elix® 电去离子(EDI)模块可提供始终如一的优质纯水,无需维护且运行成本低。
- 智能纯水储存解决方案通过使用杀菌紫外线灯、空气过滤器、自动化消毒模块(ASM)和溢流传感器,提供多重保护,防止细菌、颗粒物和 CO2 污染。
- 自动电子记录归档。
- 集成、简化的数据管理。
MyMilli-Q™数字化服务
MyMilli-Q™远程维护提供全面的在线监控与维修功能,助您提高实验室生产率。
- 通过电子邮件或短讯全天候地接收及时和定制化的系统提醒和警报通知。
- 通过电脑或移动设备实时访问系统信息、性能、水质数据等。
- 我们的服务团队提供快速的远程诊断,甚至有可能修复您的系统。
- 全面的数据溯源性和轻松的数据访问和检索能力简化审计准备和实验室认证。
- 在线管理您的服务和耗材合同。
其他說明
生物截留:微生物
作用方式:过滤和UV。
应用:实验室一般分析。
预期用途:水纯化。
使用说明:这一产品提供的水经0.22 μm除菌级膜过滤,并暴露在杀菌紫外线灯下。请参阅系统设备用户指南的“引言”部分(在系统包装箱的U盘中提供)。
储存声明:干燥储存
处置声明:根据国家、省市和当地适用法规处置。
- 除该货号产品外,还需要订购装有用户手册(当地语言)和适用于当地电网的电源线的特定国家包装盒。
- 所示价格目前仅对应上述货号;随时可更改,恕不另行通知。
- 该货号不包括随时间推移安装和正确操作水纯化装置可能需要的耗材、配件和其他产品和/或服务。除了该货号外,还需要订购一个Milli-Q® IQ/IX储罐和一个E-POD®远程分配器。
- 由于我们的客户都有特定的纯化水需求,因此我们建议您由我们的专家之一验证您的购买。我们将随时为您提供建议,请随时与我们联系!
法律資訊
consumable
相關產品
分析證明 (COA)
輸入產品批次/批號來搜索 分析證明 (COA)。在產品’s標籤上找到批次和批號,寫有 ‘Lot’或‘Batch’.。
文章
Milli-Q® water system produces ultrapure water for ICP-MS and ICP-OES elemental impurity analysis in pharmaceuticals.
Explore how high-quality water is essential for accurate clinical chemistry assays and complying with norms and guidelines (e.g. CLSI).
Reliable histology staining requires consistent quality pure water. See examples of GMS and H&E stains performed with various water contaminants and comparing tap vs Type 2 water.
See the data showing how Milli-Q® ultrapure water meets the stringent purity requirements for reliable trace element analyses of environmental samples.
相關內容
Discover Milli-Q® IX systems for high-purity water. Ideal for general lab & sensitive techniques. Reliable Efficient Innovative. A Greener Alternative.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.