Merck
C5533
Human Collagen Type IV
from human placenta, powder, suitable for cell culture
Collagen from human placenta
同義詞:
4型胶原蛋白
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
CAS 編號:
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
EC Number:
232-697-4
MDL number:
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
胶原蛋白 来源于人类胎盘, Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human placenta
product line
BioReagent
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
HIV, hepatitis B and hepatitis C, none detected
solubility
acetic acid: 0.5-2.0 mg/mL (Dissolve for several hours at 2-8 °C, occasionally swirling.)
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
storage temp.
−20°C
Quality Level
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
H4417C7521C8374
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
biological source
human placenta
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | stem cell: suitable
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solution
form
powder
form
powder
packaging
pkg of 5 mg
packaging
-
packaging
-
packaging
-
binding specificity
Peptide Source: Collagen Type IV
binding specificity
-
binding specificity
-
binding specificity
-
Application
人胎盘来源胶原蛋白已用于:
  • 溶解细胞外基质,以进行表面官能化。[1]
  • 诱导内皮细胞[2]和大鼠多能细胞分化。[3]
  • 作为细胞迁移/侵袭测定的粘附剂。[4]
  • 评估奎宁对气道上皮细胞的生物电效应。
  • 研究工程化慢病毒裂解肽的选择性毒性。
  • 颗粒聚集测定,快速检测金黄色葡萄球菌上的纤连蛋白、纤维蛋白原和胶原受体。
  • 鉴定人肺肿瘤相关抗原过程中进行的镁依赖性胶原结合测定。
Biochem/physiol Actions
IV型胶原蛋白可维持细胞分裂和生长。[5]胶原蛋白分泌异常会影响基底膜的形成。[6]IV型胶原蛋白α1 (COL4A1)基因在胃癌中过表达。[7]COL4A1的突变会导致成人和儿童脑出血。[8]COL4A1和COL4A2突变可导致脑血管疾病。[9]经证IV型胶原蛋白在血管生成、神经疾病和肿瘤转移中具有关键作用。
在发育过程中,胶原蛋白IV普遍分布在基底膜(BM)中。在成熟过程中,该网状纤维以显著的组织特异性方式被部分替换,从而定义BM结构和功能。胶原蛋白IV可以结合血小板、肝细胞、角质形成细胞、内皮细胞、肾小球膜细胞、胰腺细胞以及一些肿瘤细胞。
自身免疫性疾病Goodpasture综合征中的组织损伤是由靶向胶原蛋白IV α3链的致病性自身抗体引起的。COL4A5基因突变与Alport综合征有关。
Disclaimer
该产品应在-20°C下干燥保存,在此条件下可保持活性3年。
General description
所有胶原蛋白分子均由以三螺旋构象排列的三条肽链组成,其一级结构主要以三个氨基酸作为重复基序,即每隔两个氨基酸是一个甘氨酸残基,其前面的两个位置通常为脯氨酸或4-羟基脯氨酸。IV型胶原仅存在于基底膜中,并含有多达六条基因不同的a链。IV型胶原位于基底膜上,是网络形成蛋白质。它由六个不同的基因编码:IV型胶原蛋白α1 (COL4A1)、COL4A2、COL4A3、COL4A4、COL4A5和COL4A6。COL4A1和COL4A2基因都位于人类染色体13q34上。这两个基因编码的蛋白质具有45%的同源性。其中含有共有的非胶原(NC1)结构域、三螺旋胶原结构域和Gly-Xaa-Yaa重复序列。[9]COL4A3和COL4A4基因都位于人类染色体2q36.3上。[10]在组织中,IV型胶原蛋白以原胶原蛋白的形式存在。[5]
Other Notes
胶原蛋白被分为许多种结构和遗传性不同的类型。 我们使用 Bornstein和Traub提出的系统命名法。 小心不要混淆Sigma命名系统和通用的胶原蛋白分类类型。
Preparation Note
本品为冻干粉末,能够以1 mg/mL的浓度重悬于无菌的.5 M乙酸、PBS或水中。 PBS溶液在-20°C下可稳定保存至少一年。它是利用改良的Niyibizi胃蛋白酶提取方法进行制备的
存儲類別/等級
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Genetic Variations of the COL4A1 Gene and Intracerebral Hemorrhage Risk: A Case-Control Study in a Chinese Han Population
Lin S, et al.
World Neurosurgery, 112, e527-e533 (2018)
Genotype-phenotype correlations in pathology caused by collagen type IV alpha 1 and 2 mutations
Jeanne M and Gould DB
Matrix Biology, 57, 29-44 (2017)
Color Atlas of Dermatoimmuno Histocytology, 62-62 (1989)
A cell migration device that maintains a defined surface with no cellular damage during wound edge generation
Doran MR, et al.
Lab on a chip, 9(16), 2364-2369 (2009)
Regulation of post-Golgi LH3 trafficking is essential for collagen homeostasis
Banushi B, et al.
Nature Communications, 7, 12111-12111 (2016)
文章
3D 細胞培養概述。瞭解 2D 與 3D 細胞培養、3D 細胞培養的優勢,以及可用於開發 3D 細胞模型的技術。
細胞外基質 (ECM) 由細胞分泌,包圍在組織中。
癌症幹細胞培養基、球形板和癌症幹細胞標記,以培養和表徵 CSC 群。
The extracellular matrix (ECM) and its attachment factor components are discussed in this article in relation to their function in structural biology and their availability for in vitro applications.
查看全部
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. I want to know its molecular weight.
    1 answer
    1. This product is a collagen Type IV, which contains up to 6 distinct a-chains. The molecular weight may be quite variable and is not determined on a lot-to-lot basis. Historical investigations reveal 3 bands on SDS-PAGE gels with corresponding molecular weights as follows:
      Band 1: 102 - 104 kDa
      Band 2: 157 - 162 kDa
      Band 3: 178 - 181 kDa
      In addition, the Merck Index reports a molecular weight of 130 kDa and the CRC reports a molecular weight of 95 kDa or greater.
      (Merck Index, 11th ed., p. 387, #2476 / CRC-Collagen, vol. I, Biochemistry, 140 (1988))
      Helpful?
  2. Hi, I have several questions about collagen coating. 1.when we dissolve the collagenIV powder in 0.5M acetic acid, can it be stored at -30 degree? 2. When we dilute the collagen stock with 0.25% acetic acid, how long can i store it at 4 degree?
    1 answer
    1. Solutions of 1 -2 mg/mL collagen in 0.5M acetic acid should be stable for at least 1 year at -20°C.
      Collagen solutions stored at 2-8°C should remain stable only for a few days up to 1 week.
      Helpful?
  3. Goodmorning, I noticed that in the upper instructions it is stated to use acetic acid but below it seems to be also possible to use water/PBS. What holds true? And is the powder itself stable?
    1 answer
    1. As mentioned on the product page under 'Preparation Note'' in the DESCRIPTION section, this lyophilized powder can be reconstituted in sterile 0.5 M acetic acid, water, or PBS to a concentration of 1 mg/mL. The product is tested for solubility in acetic acid at 1 mg/mL. The powder is not assigned an expiration date. It is assigned a retest schedule of every 3 years and is quite stable if stored properly.
      Please see the link below to review the product data sheet for more information:
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/259/550/c5533pis.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. Charlottesville, VA
    • Reviews 2
    • Votes 3
    5 out of 5 stars.
    Functional protein for primary cell culture
    I ordered this product as recommended by a protocol for use in a plate coating buffer for primary cell culture. It is a functional protein and supports epithelial cell growth.