Merck
F2168
抗-α-微管蛋白−FITC抗体,小鼠单克隆抗体
clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
同義詞:
单克隆抗-α-Tubulin
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
產品名稱
抗-α-微管蛋白−FITC抗体,小鼠单克隆抗体, clone DM1A, purified from hybridoma cell culture
biological source
mouse
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DM1A, monoclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen ~50 kDa
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
storage condition
protect from light
technique(s)
direct immunofluorescence: 1:50 using cultured BHK cells
isotype
IgG1
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Quality Level
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
尋找類似的產品? 前往 產品比較指南
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
F2043T6074T0198
clone
DM1A, monoclonal
clone
TUB 2.1, monoclonal
clone
B-5-1-2, monoclonal
clone
D66, monoclonal
species reactivity
yeast, mouse, amphibian, human, rat, chicken, fungi, bovine
species reactivity
human, rat, frog, moth, mouse, plant, rabbit, chicken, bovine, wheat, sea urchin, hamster
species reactivity
mouse, chicken, Chlamydomonas, African green monkey, human, rat, bovine, sea urchin, kangaroo rat
species reactivity
human, bovine, chicken, rat, canine, Chlamydomonas reinhardtii, sea urchin (Lytechinus pictus and Paracentrotus lividus), mouse, hamster, Oxyrrhis marina (dinoflagellate), rabbit, monkey
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBB(203068), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb1(104068), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb2c(227613), Tubb3(22152)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2(29212), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554), Tubb2c(296554)
Gene Information
human ... TUBA4A(7277)
mouse ... Tuba1a(22142)
rat ... Tuba1a(64158)
Gene Information
human ... TUBB1(81027), TUBB2A(7280), TUBB2C(10383)
mouse ... Tubb1(545486), Tubb2a(22151), Tubb2c(227613)
rat ... Tubb2(29212), Tubb2c(296554)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified from hybridoma cell culture
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
FITC conjugate
conjugate
FITC conjugate
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
Application
单克隆抗-α-微管蛋白抗体适用于以下免疫染色:
  • 呼吸道上皮组织,用于研究确定小鼠纤毛中微管蛋白表达
  • 乳腺癌组织切片,研究LMO4对中心体扩增和有丝分裂纺锤体异常的影响
  • 卵母细胞的纺锤体和染色体
小鼠单克隆抗体用于:
  • 通过免疫荧光和共聚焦显微镜检测肺癌细胞中的微管蛋白
  • 人体胚胎微管和脾淋巴母细胞有丝分裂纺锤体微管的免疫荧光染色。
Biochem/physiol Actions
α−微管蛋白N-末端结构域以非交换机制与GTP结合,而高度酸性的C-末端结构域则能够结合微管相关蛋白(MAP)。这两个结构域都与微管自组装相关。[1]微管在有丝分裂、细胞内转运、睫状鞭毛运动以及细胞形状的产生和维持中起到了结构性和活动元素的作用。微管蛋白 α-4A基因突变会导致称作肌萎缩侧索硬化的神经退行性疾病。
该抗体在免疫印迹检测中对α-tubulin具有特异性,并可用于培养细胞或组织切片中α-tubulin的定位。该抗体可与鸡成纤维细胞产生最佳的反应。
该抗体在免疫印迹试验中对 α-微管蛋白具有特异性,可用于培养细胞或组织切片中定位 α-微管蛋白。抗体与鸡成纤维细胞反应最佳。小鼠单克隆抗-α-微管蛋白FITC抗体可特异性识别 α-微管蛋白羧基末端部分的表位。它可对人、猴、牛、鸡、山羊、鼠、大鼠、沙鼠、仓鼠、大鼠袋鼠、两栖动物、海胆、锥虫、酵母、真菌和烟草中的 α-微管蛋白进行定位。
Disclaimer
除非我们的产品目录或产品随附的其他公司文档中另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人或动物。
General description
αβ-微管蛋白是微管的主要建构单元,属于微管蛋白超家族。它们在所有真核细胞中普遍存在。它在许多生物体中存在多种同种型。†它是一个异二聚体,具有细胞内中空圆柱形丝状结构。[1]它定位于人类染色体2q35。 α/β-微管蛋白和 γ-微管蛋白是蛋白微管蛋白超家族成员。α/β-微管蛋白是异二聚体,由一条 α-微管蛋白链和一条 β-微管蛋白链组成;每个亚基的分子量均为55 kDa,具有相当大的同源性。微管蛋白是一种高度保守的蛋白质,具有两个末端结构域:大N末端和C末端。
抗α-微管蛋白(鼠IgG1亚型)单克隆抗体由DM1A 杂交瘤产生,这一杂交瘤由小鼠骨髓瘤细胞和免疫BALB/c小鼠的脾细胞融合产生。纯化的鸡脑微管可用作免疫原。通过使用小鼠单克隆抗体同种型试剂(产品号ISO2)和双扩散免疫检测,以确定同种型。产物是蛋白A纯化的与异硫氰酸荧光素缀合的单克隆抗-α-微管蛋白抗体异构体I。由凝胶过滤纯化,不含可检测出的游离FITC。
Immunogen
来自鸡胚脑的微管。
Physical form
溶于含有1%牛血清白蛋白和15mM叠氮化钠的0.01M磷酸盐缓冲盐水(pH7.4)中
Preparation Note
如需连续使用,可在2-8 °C保存至多一月。对于长期存储,请等分并冷冻保存。不建议反复冻融或存放在“无霜”冰柜中。如果长期储存后发生轻微浑浊,请在使用前通过离心澄清溶液。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
存儲類別/等級
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Developmental potential of human oocytes reconstructed by transferring somatic cell nuclei into polyspermic zygote.
Fan y, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 382(1), 119-123 (2009)
Yong-Han Kim et al.
Molecular reproduction and development, 86(8), 972-983 (2019-05-29)
Mammalian oocytes lack centrioles but can generate bipolar spindles using several different mechanisms. For example, mouse oocytes have acentriolar microtubule organization centers (MTOCs) that contain many components of the centrosome, and which initiate microtubule polymerization. On the contrary, human oocytes
Downregulation of survivin and aurora A by histone deacetylase and RAS inhibitors: a new drug combination for cancer therapy.
Biran A, et al.
International Journal of Cancer. Journal International Du Cancer, 128(3), 691-701 (2011)
Exome-wide rare variant analysis identifies TUBA4A mutations associated with familial ALS.
Smith B N, et al.
Neuron, 84(2), 324-331 (2014)
Marjorie E Montañez-Wiscovich et al.
The Journal of pathology, 222(3), 271-281 (2010-09-04)
The LIM-only protein, LMO4, is a transcriptional modulator overexpressed in breast cancer. It is oncogenic in murine mammary epithelium and is required for G2/M progression of ErbB2-dependent cells as well as growth and invasion of other breast cancer cell types.
文章
Microtubules of the eukaryotic cytoskeleton are composed of a heterodimer of α- and β-tubulin. In addition to α-and β-tubulin, several other tubulins have been identified, bringing the number of distinct tubulin classes to seven.
相關內容
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What is the immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody, clone DM1A?
    1 answer
    1. The immunogen for Monoclonal Anti-α-Tubulin antibody produced in mouse, clone DM1A is microtubules from chicken embryo brain.  This antibody recognizes an epitope located at the C-terminal end of the α-tubulin isoform (amino acids 426-430) as noted in the following references:Breitling, F., and Little, M., J. Molec. Biol., 189, 367-370 (1986).Wolff, A., et al., Biol. Cell, 63, 319-326 (1988).Serrano, L., et al., Anal. Biochem., 159, 253-259 (1986).
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.