Merck
ZRB1012
抗-胆碱乙酰转移酶(ChAT)抗体,克隆2K16,ZooMAb® 兔单克隆
enhanced validation
greener alternative
recombinant, expressed in HEK 293 cells
同義詞:
CHOACTase, ChAT, EC:2.3.1.6, 胆碱乙酰化酶
登入查看組織和合約定價
選擇尺寸
暫時無法取得訂價和供貨情況
關於此項目
分類程式碼代碼:
12352203
NACRES:
NA.43
跳轉至
技術服務
需要援助?我們經驗豐富的科學家團隊隨時樂意為您提供支援。
讓我們為您提供幫助
生物源
rabbit (recombinant)
品質等級
重組細胞
expressed in HEK 293 cells
共軛
unconjugated
抗體表格
purified antibody
抗體產品種類
primary antibodies
無性繁殖
2K16, recombinant monoclonal
monoclonal
產品線
ZooMAb® learn more
形狀
lyophilized
分子量
calculated mol wt 82.54 kDa
observed mol wt ~65 kDa
物種活性
rat, mouse
物種活性(以同源性預測)
human
包裝
antibody small pack of 25 μL
環保替代產品特色
Waste Prevention
Designing Safer Chemicals
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
加強驗證
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
sustainability
Greener Alternative Product
技術
immunofluorescence: suitable using 1:100
immunohistochemistry: suitable using 1:100
western blot: suitable using 1:1,000
同型
IgG
UniProt登錄號
環保替代類別
運輸包裝
ambient
儲存溫度
2-8°C
目標翻譯後修改
unmodified
基因資訊
human ... CHAT(1103)
比較類似項目
查看完整比較
Show Differences
1 of 4
本產品
ZRB1008ZRB5320ZRB100
clone
2K16, recombinant monoclonal
clone
1K4, recombinant monoclonal
clone
1L2, monoclonal, recombinant monoclonal
clone
12K5, recombinant monoclonal
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
biological source
rabbit (recombinant)
species reactivity
rat, mouse
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
mouse, rat
species reactivity
human, rat
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... CHAT(1103)
Gene Information
rat ... Gria2;Glur2(29627)
Gene Information
rat ... Cspg4;Ng2(81651)
Gene Information
human ... MAP1LC3B;MAP1ALC3(81631)
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
一般說明
ZooMAb抗体代表了新一代的重组单克隆抗体。
每个ZooMAb抗体均使用我们专有的重组表达系统制造,纯化均一,并精确分配以产生可靠且高度可重复的批次间一致性。只发布性能最高的克隆供研究人员使用。每种抗体在多种应用(包括其最常用的应用)中均具有高度特异性和亲和力。ZooMAb抗体通过可靠的程序进行制备,并在您需要时可随时发货。
在此处了解有关ZooMAb的更多信息。
我们致力于遵循绿色化学12原则中的一个或多个原则,为您提供更环保的替代产品。这种抗体不含防腐剂,生产时不会伤害或牺牲动物,化学性质稳定,可以在需要时进行环境运输和储存,因此符合“废物产生预防”,“设计更安全的化学品”和“设计节能”规范。 点击此处以获取更多信息。
胆碱O-乙酰转移酶(UniProt:P28329;也称为EC:2.3.1.6,CHOACTase,ChAT,胆碱乙酰化酶)是由人的ChAT基因(基因ID:1103)所编码的。胆碱乙酰转移酶一种对乙酰CoA和胆碱生物合成乙酰胆碱进行催化的单链球状蛋白质。它是监测中枢和外周神经系统胆碱能神经元功能状态最特异的指标之一。它在胆碱能神经元的核周被合成并转运到神经末梢。已知CHAT基因突变会引起肌无力综合征,其特征是神经肌肉传递失败,包括突触前,突触和突触后疾病。已经描述了通过选择性剪接产生的胆碱乙酰基转移酶的三种亚型。通过我们的专有技术生成的ZooMAb重组单克隆抗体与常规单克隆抗体相比,具有明显增强的特异性、亲和力、可重复性和稳定性。(参考文献:Oda, Y et al., (1999).Pathol.Int. 49(11); 921-937)。
免疫原
KLH偶联线性肽,对应于人胆碱乙酰转移酶的N端一半的19个氨基酸。
應用
抗胆碱乙酰转移酶(ChAT),克隆2K16 ZooMAb,目录号ZRB1012,是一种重组兔单克隆抗体,可特异性靶向胆碱乙酰基转移酶(aka ChAT),已测试用于免疫荧光,免疫组织化学和蛋白质印迹。
蛋白印迹分析:代表性批次的1:1,000稀释液在小鼠脑组织裂解液中检测到胆碱乙酰基转移酶(ChAT)。
免疫组织化学(石蜡)分析:代表性批次的1:100稀释液在大鼠脑组织切片中检测到胆碱乙酰基转移酶(ChAT)。
免疫荧光分析:代表性批次的1:100稀释液在小鼠脑组织切片中检测到胆碱乙酰基转移酶(ChAT)。
生化/生理作用
克隆2K16是ZooMAb兔重组单克隆抗体,可特异性检测胆碱乙酰转移酶。它靶向N末端一半的19个氨基酸的表位。
外觀
纯化的重组兔单克隆抗体IgG,在含有5%海藻糖的PBS中冻干,外观正常,为粗糙或半透明的树脂状。不含抗微生物剂或防腐剂(例如叠氮化物)或任何动物副产品。较大的包装尺寸以25 μL的倍数形式提供。
準備報告
建议将冻干产品在2-8℃下储存;复溶前,将微量离心管瓶短暂离心以将内容物离心至管瓶底部;通过添加25 μL过滤后的实验室级水或PBS来复溶每个小瓶;复溶的抗体可在2-8℃下储存或-20℃下长期储存。 避免反复冻融。
Reconstitute lyophilized antibody pellet with 25μL of ultrapure water or Phosphate Buffered Saline (PBS). Please refer to our reconstitution protocol and the specific application guidance on the suggested starting dilutions and sample type.
法律資訊
ZooMAb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責聲明
除非我们的产品目录或产品附带的其他公司文档另有说明,否则我们的产品仅供研究使用,不得用于任何其他目的,包括但不限于未经授权的商业用途、体外诊断用途、离体或体内治疗用途或任何类型的消费或应用于人类或动物。
未找到適合的產品?  
試用我們的產品選擇工具.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)
Lot/Batch Number
未看到正確版本?
如果您需要一個特定的版本,您可以透過批號來尋找特定憑證。
已經擁有該產品?
您可以在文件庫中找到最近購買的產品相關文件。
存取文件庫
Jekaterina Zyuzin et al.
Journal of neurophysiology, 127(6), 1511-1518 (2022-04-21)
Pulmonary vagal nociceptors defend the airways. Cardiopulmonary vagal nociceptors synapse in the nucleus tractus solitarius (NTS). Evidence has demonstrated the convergence of cardiopulmonary nociceptors with afferents from carotid chemoreceptors. Whether sensory convergence occurs in motor nuclei and how sensory convergence
MiR34 contributes to spinal muscular atrophy and AAV9-mediated delivery of MiR34a ameliorates the motor deficits in SMA mice.
Chen, et al.
Molecular Therapy. Nucleic Acids, 32, 144-160 (2023)
相關內容
Greener ZooMAb® antibodies offer sustainable options with low-waste packaging and BSA-free formulation.
选择更绿色环保的ZooMAb® 重组抗体,助力科研可持续发展。该重组抗体不含BSA和载体,采用低废料的包装运输,可在不影响性能的情况下最大限度提高稳定性。