Merck
TA9H98048AD9
Targetmol Chemicals Inc.
3-(2-aminopropyl)phenol hydrochloride
同義詞:
3-(2-aminopropyl)phenol hydrochloride
登入 檢視組織與合約價格。
選擇尺寸
產品 TA9H98048AD9 目前未在您的國家銷售。
跳轉至
Purity
99.64%
Inchi Code
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)5-8-3-2-4-9(11)6-8;/h2-4,6-7,11H,5,10H2,1H3;1H
Inchi Key
PVIAWJZKJCBTTA-UHFFFAOYSA-N
Storage temp.
-80/-20
Country of Origin
CN
Shipping Temperature
4
Physical Form
solid
MSDS
https://www.targetmol.com/compound/3-(2-aminopropyl)phenol hydrochloride
從最近期的版本中選擇一個:
分析證明 (COA)