Merck
首頁服務產品服務mPredict™ 共晶預測服務 - 以人工智慧提升 API 的溶解度
mPredict™ 共晶預測服務 - 以人工智慧提升 API 的溶解度
分子經過 AI 預測不同的挖出物與共形物組合
談到固體劑配方,配方設計師最常面臨的挑戰就是溶解性差。以數字來說:70%的在研藥物溶解度低。共結晶技術正快速發展,成為解決這項挑戰的技術。此技術將具潛力的 API 與共形成體結合,產生具有獨特特性的共結晶,可改善藥物的溶解度、穩定性及生物利用度。但是,選擇合適的共形成物是相當困難的,因為選擇是針對 API 而來的,主要取決於純度、結構特徵和物理性質。而尋找完美組合的唯一方法,就是透過不同的共結晶技術和不同的溶劑,篩選不同的共結晶劑,測試每一種潛在的組合,這需要時間、使用大量的化學材料,而且費用昂貴 - 結果往往是找不到成功的配方。
Offering AI-Powered Solutions for Faster Drug Formulation
有了我們的 mPredict™ 共晶預測服務 - 一種能為您的配方預測最佳輔料的全新 AI 工具 - 您就不用再為尋找合適的藥物與共配劑組合而煩惱了。
  • 加快臨床應用時間:在藥物開發早期預測配方可行性
  • 成本效益:減少實驗工作和 API 篩選需求
  • 創新:利用人工智能的力量來幫助您做出正確的決策
我們的 mPredict™共晶預測服務基於廣泛、高品質的資料集,涵蓋了一個巨大的化學空間,可能包含許多不同的藥物和共晶組合。透過這項服務,您只需提交化學化合物資料,我們就會執行 mPredict™ 共晶預測工具,並在 3-5 天內為您提供結果和建議檔案
後續的服務套裝還可讓您有機會要求進一步的實驗,以強化 AI 預測,證明建議的共形成物確實可以產生良好的共晶 - 讓您可以更有效率地配製新的 API。
Looking to Take Advage of our New Co-Crystal Prediction Service?
聯絡我們的技術專家,利用我們以人工智慧為基礎的工具,為您的配方找到最佳的共晶預測。
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。