對 Western 印跡進行剝離和重新印跡可保存樣品,並快速修正或調整抗體濃度和孵育時間。
本配方是使用表面活性劑十二烷基硫酸鈉(SDS)和還原劑β-巯基乙醇(BME)來去除抗體和化學發光或螢光檢測試劑的 Western 印迹剝離溶液。
本計算器可準確製備任何毫升容量的去垢劑 Western 印迹剝離溶液。輸入您所需的容量,點擊計算按鈕,表格中就會跳出所需的各成分用量。
洗滌劑型 Western 印迹剝離液配方計算機
| 100 mL Recipe | Desired Volume: mL |
| 20 mL of 10% SDS (71736) | mL of 10% SDS |
| 12.5 mL of 0.5 M Tris-HCl pH 6.8 (FW 157.60) | mL of 0.5 M Tris HCl pH 6.8 |
| 0.8 mL of β-mercaptoethanol (63689) | mL of β-mercaptoethanol |
| Adjust final volume to 100 mL with Milli-Q® Water | Adjust final volume to mL with Milli-Q® Water |
| Procedure | |
|
其他西式燒瓶& 解決方案的配方計算機
股票解決方案
- 4X SDS Sample Loading Buffer for Western Blotting
- Stock Components for Western Blot Stripping Solutions
Wash &; Blocking Buffers
剝離溶液
。登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。