非脂乾牛奶 (NFDM) 阻斷緩衝液是飽和膜上過多蛋白質結合位點進行 Western 印跡的理想選擇。牛奶中的主要蛋白質是酪蛋白和乳清蛋白。一般來說,1-5% 的 NFDM 對大多數 Western 印跡來說已經足夠。要製作 1% 的 NFDM 溶液,請將 1 g 的 NFDM 與 100 mL 的 TBST 結合。
本計算器可準確製作 NFDM 溶液,以製作足夠單一實驗或整個實驗室使用的溶液。輸入您所需的濃度和體積,按一下 CALCULATE 按鈕,表格中就會跳出各組份所需的用量。
非脂乾牛奶緩衝配方計算機
| 5% in 100 mL Recipe | NFDM: % at Desired Volume: mL |
| 5 g of Non-fat dry milk powder | g Non-fat dry milk powder |
| in 100 mL of 1X TBST | in mL of 1X TBST |
OTHER RECIPE CALCULATORS FOR WESTERN BLOTTING BUFFERS & SOLUTIONS
Stock Solutions ;
Wash &; Blocking Buffers
剝離溶液
。登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。