Merck
首頁小分子 HPLCSupel™ Carbon LC U/HPLC 色譜柱
Supel Carbon LC U/HPLC 色譜柱
多孔石墨碳 (PGC) 顆粒採用獨特的專利合成製程設計,構成 Supel™ Carbon LC U/HPLC 色譜柱的填料。與矽膠顆粒填料色譜柱相比,使用 PGC 色譜柱的主要優勢包括:
  • 高溫穩定性: 色譜柱可在高達 250 °C 的溫度下輕鬆操作,從而實現更快速、更高效的分離。
  • pH穩定性: 可在任何溫度下與pH值在1 - 14範圍內的流動相相容,而不會導致色谱柱壽命下降。
  • 獨特的保留機制: 石墨上的極性保留效果 (PREG) 機制允許在無親水互作用液相色譜 (HILIC) 條件下保留極性或帶電荷的化合物。
  • 與任何溶劑相容: 任何極性或非極性溶劑 均可用於解析所感興趣的分析物。
  • 壓力穩定性高達 700 bar。
Supel™ Carbon LC 規格
粒子平台多孔石墨碳 (PGC)
粒子尺寸2.7 µM
粒子尺寸200埃
表面面積155 m2/g
pH 範圍1-14
最高溫度250 °C
Supel™ Carbon LC 色譜柱的內直徑有 2.1、3.0 和 4.6 mm 三種,每種內直徑都有護管柱和固定器可供選擇。
Supel™ Carbon LC 顆粒的掃描電子顯微鏡 (SEM) 影像
圖 1. Supel™ Carbon LC 顆粒的掃描電子顯微鏡 (SEM) 影像。注意狹窄的粒度分佈
用於合成 Supel™ Carbon LC 色譜柱的專利合成工藝可產生狹窄的粒度分佈 (PSD)。
Supel™ Carbon LC 的出色分辨能力體現在維生素 D2 和 D3 代謝物的分離上。這些代謝物具有極性且結構相似,因此在傳統的矽基反相柱上很難進行色譜分離。Supel™ Carbon LC 色譜柱能高效分離這些代謝物。
在 Supel™ Carbon LC 色譜柱上解析維生素 D2 和 D3 代謝物
用 Supel™ Carbon LC 色譜分離維生素 D2 和 D3 代謝物。條件
圖 2.用 Supel™ Carbon LC 色譜分離維生素 D2 和 D3 代謝物。條件:色譜柱:Supel™ Carbon LC, 10 cm x 2.1 mm I.D., 2.7 µM; 流動相:[A] 2-丙醇;[B] 四氫呋喃;梯度:0% B 至 70% B,15 分鐘;在 70% B 時保持 5 分鐘;流速:0.3 mL/分鐘;色譜柱:Supel™ Carbon LC,10 cm x 2.1 mm I D,2.7 µM:流速:0.3 mL/min;色譜柱溫度:25 °C;檢測器:UV,275 nm:UV, 275 nm; 進樣: 2.0 µL; 樣品:維生素 D2 和 D3 代謝物混合液,不同濃度,乙醇
峰值化合物保留時間 (min)
13-epi-25-hydroxyvitamin D3 (50 µg/mL)8.294
225- 羥基維生素 D3 (25 µg/mL)9.125
33-epi-25- 羥基維生素 D2 (50 µg/mL)11.126
425- 羥基維生素 D2 (100 µg/mL)12.052
表 1.Supel™ Carbon LC 色譜柱上維生素 D2 和 D3 代謝物的峰值識別。
Supel™ Carbon LC 色譜柱與所有 HPLC、UHPLC、UPLC 和 LC-MS 儀器相容。
材料
抱歉,發生意外錯誤。
Response not successful: Received status code 500
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。