Giới thiệu về biến đổi men
Lịch sử biến đổi & biến đổi trong nấm men
Nấm men là hệ thống mô hình nhân chuẩn cho các nghiên cứu vì chúng thể hiện sự phát triển nhanh và có các tế bào phân tán. Chúng có một hệ thống di truyền được xác định rõ ràng và một hệ thống biến đổi DNA rất linh hoạt có thể được sử dụng hiệu quả để sản xuất protein.
Biến đổi là quá trình DNA ngoại sinh được đưa vào một tế bào, dẫn đến sự thay đổi có thể thừa kế hoặc biến đổi di truyền. Điều này lần đầu tiên được báo cáo ở bệnh viêm phổi Streptococcus bởi Griffith vào năm 1928.1 Nguyên lý biến đổi DNA đã được chứng minh bởi Avery et al. năm 1944.Năm 2 Trong trường hợp nấm, các phi lê của nấm men mọc chồi Saccharomyces cerevisia lần đầu tiên được biến đổi thành công vào năm 1978.3
Trong trường hợp của nấm, các quả cầu của nấm men nở Saccharomyces cerevisia lần đầu tiên được biến đổi thành công vào năm 1978.3 Hầu hết các loài nấm men, bao gồm Saccharomyces cerevisiae, có thể bị biến đổi bởi DNA ngoại sinh trong môi trường.4 tế bào nấm men được xử lý bằng enzyme để làm suy giảm thành tế bào của chúng, tạo ra các spheroin. Những tế bào này rất mỏng manh nhưng lấy DNA ngoại lai với tốc độ cao.5 công nghệ DNA tái tổ hợp trong nấm men đã tự thiết lập, và vô số các cấu trúc vector khác nhau có sẵn.
Transformation in a Cell
Hình 1.Sơ đồ đại diện cho sự biến đổi trong nấm men
Một số phương pháp biến đổi trong tế bào nấm men (Hình 1) đã được phát triển.4, 5 Một số phương pháp phổ biến được sử dụng trong chuyển đổi tế bào nấm men là các phương pháp liti, điện phân, sinh học và hạt thủy tinh. Những phương pháp này thường được sử dụng cho S. cerevisia ebut có thể được sử dụng để biến đổi các loại nấm khác như nấm men (ví dụ, Schizosaccharomycespombe, Candida albican sand Pichiapastoris) và nấm sợi (ví dụ, Aspergillu sspecies).
Yêu cầu
Phương pháp chuyển đổi bao gồm ba bước chính:
- Chuẩn bị các tế bào nấm men có khả năng
- Biến đổi với DNA plasmid
- Mạ tiếp theo để chọn các biến đổi.
Vật liệu Revie cần thiết và sự biến đổi nguyên tắc chi tiết.
Ứng dụng
Biến đổi được sử dụng rộng rãi trong sinh học phân tử. Một số ứng dụng phổ biến của biến đổi men như sau:
- Các chất biến đổi men có thể được sử dụng thêm cho mục đích ly giải tế bào và chuẩn bị plasmid.
- DNA plasmid thu được từ các chất biến đổi sau đó có thể được sử dụng làm mẫu PCR hoặc để biến đổi E. coli.
- Các chất biến đổi nấm men được sử dụng trong các hệ thống lai của nấm men để nghiên cứu các tương tác protein-protein hoặc protein-DNA.
- Các kỹ thuật biến đổi men cũng có thể được sử dụng để sản xuất thương mại protein và enzyme.
- Chúng cũng được sử dụng trong công nghiệp thực phẩm và hệ thống xử lý chất thải thực vật.
- Các hệ thống biểu hiện men được thiết kế để tổng hợp và tiết ra các protein ở người (như interleukin-1β) có thể có tiềm năng điều trị to lớn trong ngành dược phẩm.
Tính toán hiệu quả chuyển đổi
Các loài nấm men khác nhau có hiệu quả khác nhau.6 Hiệu suất biến đổi được định nghĩa là số lượng chất biến đổi được tạo ra trên mỗi µg của DNA plasmid siêu cuộn được sử dụng trong phản ứng biến đổi.7 Hầu hết các giao thức biến đổi đã được phát triển cho men nướng, S. cerevisia eand có thể không lý tưởng cho các loài khác.
| Công thức hiệu quả chuyển đổi: | |
|---|---|
| Số lượng khuẩn lạc trên mảng | ×1000 ng/µg |
| Lượng mạ DNA (ng) | |
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả
Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả của sự biến đổi men như sau:
- Kích thước DNA
- Plasmid
- Các dạng DNA
- Cell genotype
- Cell growth
- Type of transformation
Vật liệu
Response not successful: Received status code 500