Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 EA
€ 104,00
€ 104,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NB.24
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenHersteller/Markenname
Avanti Research™ - A Croda Brand
Lagertemp.
15-25°C
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | 610019 | 610025 | 610020 |
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand | manufacturer/tradename Avanti Research™ - A Croda Brand |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
Allgemeine Beschreibung
Filter-Support für den Mini-Extruder von Avanti.
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research™ zu erfahren
Sehen Sie sich das Video an, um mehr über den Mini-Extruder von Avanti Research™ zu erfahren
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Dieses Produkt wird mit dem Extruder verwendet, um zusätzlichen Halt zu bieten und die Flussrate zu verbessern. Der Filterhalter sorgt für eine ebene Oberfläche, um ein Reißen oder Aufbrechen der Polycarbonatmembran zu verhindern. Er dient außerdem als Separator zwischen Membranschichten in Anwendungen für die serielle Stapelfiltration. Der Polyester-Filterhalter ist bindemittelfrei und hat eine Dicke von 100 μm. Die Filterhalterscheibe ist chemisch inert.
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?