Merck
1.09143
Quecksilber(II)-nitrat-Lösung
c(Hg(NO₃)₂) = 0.05 mol/l (0.1 N), ready-to-use volumetric solution for titration, Titripur®
Synonym(e):
Nota 1 A
Anmelden Preise für Organisationen und Verträge anzeigen
Größe auswählen
1 L
€ 118,00
€ 118,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC-Code:
12352302
NACRES:
NA.21
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Quecksilber(II)-nitrat-Lösung, c(Hg(NO3)2) = 0.05 mol/l (0.1 N), Titripur®
Qualitätsniveau
Produktlinie
Titripur®
Form
liquid
Qualität
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Eignung der Reaktion
reaction type: Redox Reactions
Konzentration
0.05 M
Methode(n)
titration: suitable
pH-Wert
1 (20 °C in H2O)
Dichte
1.02 g/cm3 at 20 °C
Lagertemp.
15-25°C
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
1.703841.197761.19785
reaction suitability
reaction type: Redox Reactions
reaction suitability
-
reaction suitability
-
reaction suitability
-
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
ICP: suitable
technique(s)
AAS: suitable
technique(s)
AAS: suitable
product line
Titripur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
product line
Certipur®
form
liquid
form
-
form
-
form
-
quality
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
quality
-
quality
-
quality
-
concentration
0.05 M
concentration
10000 mg/L Hg in 10% HNO3
concentration
1000 mg/L Pb in 0.5 M HNO3
concentration
1000 mg/L Co in 0.5 M HNO3
Leistungsmerkmale und Vorteile
Akkreditierung:
Diese volumetrische Lösung wird von unserem Kalibrierlabor D-K-15185-01-00 analysiert, das gemäß DIN EN ISO/IEC 17025 zur Analyse von Stoffmengenkonzentrationen in volumetrischen Lösungen von der DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) akkreditiert ist. Das Akkreditierungszertifikat finden Sie unter www.sigmalaldrich.com/ISO17025.
Verpackung
SKU-Packungsgrößennummern, die auf „3“ enden, sind SmartChemicals mit einem RFID-Tag auf dem Etikett für die nahtlose Datenübertragung zum Gerät (z. B. xxxxxx1003 oder xxxxxxx 4003). Weitere Informationen finden Sie unter www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Hinweis zur Analyse
Form: flüssig
Stoffmengenkonzentration: 0,04975–0,05025 mol/L
Messunsicherheit ± 0,00015 mol/L
Rückverfolgbarkeit NIST SRM
Die Konzentration wird mittels volumetrischer Titration bestimmt und entspricht 20 °C.
Die Stoffmengenkonzentration dieser volumetrischen Lösung wird mit standardisierter Thiocyanat-Lösung (Artikelnummer 1.09079) bestimmt. Die Thiocyanat-Lösung wurde mit einer Silbernitratlösung (Artikelnummer 1.09081) bestimmt, die mit dem volumetrischen Standard Natriumchlorid (Artikelnummer 1.02406) standardisiert wurde.
Diese volumetrische Lösung ist auf Primärstandardreferenzmaterial (SRM) des National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, USA (NIST SRM 999 Kaliumchlorid) mittels des volumetrischen Standards Kaliumchlorid (Artikelnummer 1.02406), zertifiziertes Referenzmaterial gemäß ISO 17034, analysiert durch unser akkreditiertes Kalibrierlabor von Merck KGaA, Darmstadt, Deutschland, gemäß DIN EN ISO/IEC 17025, rückführbar. Die Unsicherheit wird als erweiterte Messunsicherheit mit einem Überdeckungsfaktor k=2 ausgedrückt und deckt ein Konfidenzniveau von 95 % ab.
Hinweis: Der Titer ist ein Korrekturfaktor zur Korrektur von Variationen der volumetrischen Lösung, der Titrationsgeräte, der Temperatur und anderer Laborbedingungen. Um korrekte Titrationsergebnisse zu erzielen, wird empfohlen, einen Titer mit laboreigenen Geräten und unter laborspezifischen Bedingungen direkt nach dem Öffnen einer neuen Flasche und in regelmäßigen Abständen zu bestimmen.
Rechtliche Hinweise
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Haftungsausschluss
Für Kunden in den USA: Enthält Quecksilber; nicht im Müll entsorgen – gemäß den örtlichen, staatlichen oder bundesstaatlichen Gesetzen entsorgen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Zielorgane
Kidney
Lagerklassenschlüssel
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Discover the ChemiSphere™ App for secure, contactless reagent data transfer to Metrohm OMNIS titrators, ensuring accuracy, traceability, and efficiency.